Learn More
Thermo Scientific™ Pissettes économiques en PEBD Nalgene™
Code produit 10048300
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Taille du bouchon:
24 mm
28 mm
38-430 mm
Conditionnement:
24 pièces
4 pièces
6 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Taille du bouchon Conditionnement
10048300 1000 ml 38-430 mm 4 pièces
10709121 125 ml 24 mm 6 pièces
10624301 250 ml 24 mm 6 pièces
11973857 500 ml 28 mm 24 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10048300 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 24011000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.04€
    27.93€ / 4 pièces
    Économisez 11.11€
    28% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Évitez toute séparation en cas de pression sur ces pissettes en PEBD économiques dotées d’un tube d’aspiration et d’un bouchon à ajustement serré.
Le tube d’aspiration et le bouchon parfaitement ajustés des pissettes en PEBD économiques Thermo Scientific™ Nalgene™ préviennent toute séparation pendant le jet. Ces flacons en polyéthylène basse densité sont conçus pour une distribution par le haut avec un bouchon et une tige moulés en un seul bloc pour une étanchéité† homogène. Raccourcissez l’extrémité pour augmenter le débit.
Caractéristiques :
  • Bouchon / tige à vis en polypropylène avec tube d’aspiration en PPCO
  • Extrémité pouvant être raccourcie pour fournir un débit plus important
  • Ajustement serré du tube d’aspiration et du bouchon empêchant la séparation en cas de pression sur la pissette
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 32 oz., 1000 ml
Capacité (métrique) 1000 ml
Couleur Translucide
Comprend Tube à tige et d’aspiration
Matériau PEBD
Nbre par carton 12
Nb par paquet 4
Closure Included Oui
Graduated Non
Bouche Étroit
Hauteur (métrique) 259 mm
Hauteur (impériale) 10,2 po
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 38-430 mm
Diamètre (métrique) 72,6 mm
Type de bouchon À vis
Distribution par le bouchon Oui
Capacité (impériale) 32 oz
Forme Cylindrique
Type de produit Pissette économique