Learn More
Thermo Scientific™ Bonbonnes rondes en PEBD Nalgene™ avec robinet,
Descrizione
Recueillez et distribuez de l’eau distillée, des acides et des réactifs grâce aux bonbonnes en PEBD rondes Thermo Scientific™ Nalgene™ avec robinet. Ces bonbonnes en polyéthylène basse densité disposent d’un raccord de robinet moulé pour plus de commodité, de robustesse et de résistance aux fuites.
- Graduations moulées par incréments de 1 gal et 5 L pour une distribution facilitée
- De grandes poignées bretelles intégrales permettent de soulever confortablement les quatre plus grands modèles
- Le bossage de robinet moulé confère robustesse et résistance aux fuites
- Étanches†
Informations de commande :
Fournies avec une anse bretelle sur le modèle de 3,8 L (1 gallon), avec des poignées bretelles sur toutes les autres tailles. Le modèle de 1 gallon n’est pas gradué.
Inclut :
Avec robinet en polypropylène et bouchon à visser avec joint en TPE † Le terme “étanche” s’applique aux produits Thermo Scientific Nalgene répondant aux critères suivants : a) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites ; b) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant deux 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.
Specifica
Specifica
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Capacité (impériale) | 1 gal |
| Capacité (métrique) | 4 l |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Taille du bouchon | 38-430 mm |
| Couleur | Blanc |
| Description | Bonbonnes Carboy rondes avec robinet |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 26 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 154 mm |
| À utiliser avec (application) | Recueil et distribution d’eau distillée, d’acides et de réactifs |
| Vedi altri risultati |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.