Learn More
Thermo Scientific™ Porte-flacons de sécurité en PEBD Nalgene™
Code produit 10196750
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
2500ml
4000ml
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
10196750 2500ml 1 pièce
10491921 4000ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10196750 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 65012500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    173.00€
    102.66€ / 1 pièces
    Économisez 70.34€
    40% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Portez facilement, et en toute sécurité, des flacons de produits chimiques de 2,5 litres et de 4 litres avec ces porte-flacons de sécurité en PEBD avec ou sans anse.
Portez facilement, et en toute sécurité, des flacons de produits chimiques de 2,5 litres et de 4 litres avec les porte-flacons de sécurité en PEBD Thermo Scientific™ Nalgene™. Ces porte-flacons peuvent recevoir et protéger des bouteilles d’acides et de produits chimiques standard ; ils permettent également de verser sans avoir à sortir les flacons de leur support. Un couvercle transparent en polycarbonate protège les bouchons des flacons et permet l’identification des bouchons de couleur des flacons d’acide. Le bouchon se tourne pour se désolidariser du couvercle ; il est donc inutile de retirer un flacon du porte-flacons pour verser.
  • Poignée à revêtement époxy se verrouillant en place lorsqu’un contenu est présent
  • Rembourrage du porte-flacons protégeant les flacons contre le bris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Flacon de sécurité pour portoir en PEBD 2,5 L
Couleur Blanc
Capacité 2500ml
Matériau PEBD
Forme Carré
Type de produit Portoir pour flacon
Diamètre (métrique) interne 136 mm