Learn More
Thermo Scientific™ Porte-flacons de sécurité en PEBD Nalgene™
GREENER_CHOICE
Code produit 10491921
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
2500ml
4000ml
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité unitSize
10491921 4000ml 1 pièce
10196750 2500ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10491921 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 65014000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    144.12€
    121.01€ / 1 pièces
    Économisez 23.11€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Portez facilement, et en toute sécurité, des flacons de produits chimiques de 2,5 litres et de 4 litres avec ces porte-flacons de sécurité en PEBD avec ou sans anse.
Portez facilement, et en toute sécurité, des flacons de produits chimiques de 2,5 litres et de 4 litres avec les porte-flacons de sécurité en PEBD Thermo Scientific™ Nalgene™. Ces porte-flacons peuvent recevoir et protéger des bouteilles d’acides et de produits chimiques standard ; ils permettent également de verser sans avoir à sortir les flacons de leur support. Un couvercle transparent en polycarbonate protège les bouchons des flacons et permet l’identification des bouchons de couleur des flacons d’acide. Le bouchon se tourne pour se désolidariser du couvercle ; il est donc inutile de retirer un flacon du porte-flacons pour verser.
  • Poignée à revêtement époxy se verrouillant en place lorsqu’un contenu est présent
  • Rembourrage du porte-flacons protégeant les flacons contre le bris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Flacon de sécurité pour portoir en PEBD 4 L
Couleur Blanc
Capacité 4000ml
Matériau PEBD
Forme Carré
Nbre par carton 6
Nb par paquet 1
Type de produit Portoir pour flacon
Diamètre (métrique) interne 158 mm
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :
toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.