Learn More
Thermo Scientific™ Sacs à échantillons en PEBD Nalgene™
Code produit 10044620
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
15.2 cm
20.3 cm
33 cm
45.7 cm
Largeur (métrique):
10.2 cm
12.7 cm
15.2 cm
22.9 cm
Conditionnement:
250 pièces
50 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Largeur (métrique) Conditionnement
10044620 33 cm 22.9 cm 50 pièces
10410981 15.2 cm 10.2 cm 50 pièces
10713461 20.3 cm 12.7 cm 50 pièces
10126100 33 cm 15.2 cm 250 pièces
10626931 45.7 cm 22.9 cm 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Ils ne sont pas recommandés pour le stockage de liquides.
Code produit 10044620 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 62550913
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ils ne sont pas recommandés pour le stockage de liquides.
Pour que les échantillons secs restent secs et que les échantillons humides restent humides, utilisez ces sachets d’échantillons en PEBD, parfaits pour les petits articles de laboratoire, les échantillons botaniques et d’autres échantillons.
Pour que les échantillons secs restent secs et que les échantillons humides restent humides, utilisez les sachets pour échantillons en PEBD Thermo Scientific™ Nalgene™. Parfaits pour les petits articles de laboratoire, les échantillons botaniques et autres prélèvements, ces sacs pour usage intensif à fermeture éclair en polyéthylène basse densité à double voie se verrouillent en toute sécurité, mais ne sont pas recommandés pour le stockage de liquides.
  • Le polyéthylène basse densité est transparent pour faciliter l’identification du contenu
  • Les parois de 4 mil d’épaisseur sont solides et étanches afin de protéger vos échantillons
  • Les sacs sont étanches afin de garder leur contenu au sec
  • Transparent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Sac à fermeture éclair à double voie à usage intensif, idéal pour les petits échantillons de laboratoire, les échantillons botaniques et autres spécimens
Couleur Transparent
Matériau PEBD
Longueur (impériale) 13 in
Largeur (impériale) 9 in
Longueur (métrique) 33 cm
Largeur (métrique) 22.9 cm