Learn More
Thermo Scientific™ Sacs à échantillons en PEBD Nalgene™
Description
Pour que les échantillons secs restent secs et que les échantillons humides restent humides, utilisez les sachets pour échantillons en PEBD Thermo Scientific™ Nalgene™. Parfaits pour les petits articles de laboratoire, les échantillons botaniques et autres prélèvements, ces sacs pour usage intensif à fermeture éclair en polyéthylène basse densité à double voie se verrouillent en toute sécurité, mais ne sont pas recommandés pour le stockage de liquides.
- Le polyéthylène basse densité est transparent pour faciliter l’identification du contenu
- Les parois de 4 mil d’épaisseur sont solides et étanches afin de protéger vos échantillons
- Les sacs sont étanches afin de garder leur contenu au sec
- Transparent
Spécification
Spécification
| Description | Sac à fermeture éclair à double voie à usage intensif, idéal pour les petits échantillons de laboratoire, les échantillons botaniques et autres spécimens |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | PEBD |
| Longueur (impériale) | 18 in |
| Largeur (impériale) | 9 in |
| Longueur (métrique) | 45.7 cm |
| Largeur (métrique) | 22.9 cm |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.