Learn More
Thermo Scientific™ Flacons à échantillons en LDPE Nalgene™ avec bouchon
Descripción
Les flacons à échantillon Thermo Scientific™ Nalgene sont dotés d’un bouchon à clipser, à ajustement par friction.
Utiles pour les échantillons, le dosage du pH, la pesée et l’emballage. Incassables, contrairement aux flacons en verre ou en polystyrène.
Caractéristiques :
- Les flacons droits permettent un accès facile pour le remplissage et la vidange
- Les bouchons à ajustement par friction sont complètement amovibles et s’enclenchent pour un accès facile aux flacons
- La paroi translucide permet à l’utilisateur de voir si les flacons sont remplis ou vides
- Le polyéthylène basse densité est résistant aux chocs et incassable même à des températures jusqu’à -100°C
Especificaciones
Especificaciones
| Description | Flacon à échantillon en PEBD 75 ml |
| Diamètre (métrique) externe | 37.3 mm |
| Matériau | LDPE |
| Volume (métrique) | 75 ml |
| Nbre par carton | 144 |
| Nb par paquet | 12 |
| Gamme de produits | Nalgene |
| Volume (métrique) total | 75 ml |
| Type de bouchon | Bouchon à clipser à ajustement par friction |
| Quantité | 144/sachet, 12/boîte |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?