Learn More
Thermo Scientific™ Flacons à échantillons en LDPE Nalgene™ avec bouchon
Description
Les flacons à échantillon Thermo Scientific™ Nalgene sont dotés d’un bouchon à clipser, à ajustement par friction.
Utiles pour les échantillons, le dosage du pH, la pesée et l’emballage. Incassables, contrairement aux flacons en verre ou en polystyrène.
Caractéristiques :
- Les flacons droits permettent un accès facile pour le remplissage et la vidange
- Les bouchons à ajustement par friction sont complètement amovibles et s’enclenchent pour un accès facile aux flacons
- La paroi translucide permet à l’utilisateur de voir si les flacons sont remplis ou vides
- Le polyéthylène basse densité est résistant aux chocs et incassable même à des températures jusqu’à -100°C
Specifications
Specifications
| Description | Flacon à échantillon en PEBD 12 ml |
| Couleur | Translucide |
| Diamètre (métrique) externe | 27.1 mm |
| Matériau | LDPE |
| Volume (métrique) | 12 ml |
| Nbre par carton | 144 |
| Nb par paquet | 12 |
| Gamme de produits | Nalgene |
| Volume (métrique) total | 12 ml |
| Matériau du bouchon | PEBD |
| Show More |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.