Learn More
Thermo Scientific™ Flacons à échantillons en LDPE Nalgene™ avec bouchon
Código de producto. 10480421
Cambiar vista
Click to view available options
Volume (métrique):
5 ml
12 ml
18 ml
28 ml
50 ml
75 ml
Hauteur (métrique):
24.9 mm
35.6 mm
52.6 mm
70.9mm
84.6 mm
107.3 mm
Diamètre (métrique) externe:
23.6 mm
27.1 mm
37.3 mm
Tamaño de la unidad:
12 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volume (métrique) Hauteur (métrique) Diamètre (métrique) externe Tamaño de la unidad
10480421 5 ml 24.9 mm 23.6 mm 12 pièces
10106740 12 ml 35.6 mm 27.1 mm 12 pièces
10607331 18 ml 52.6 mm 27.1 mm 12 pièces
10258680 28 ml 84.6 mm 27.1 mm 12 pièces
10460991 50 ml 70.9mm 37.3 mm 12 pièces
10004720 75 ml 107.3 mm 37.3 mm 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10480421 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 62500005
Cantidad Precio
1 17.05€ / 12 pièces
12 16.20€ / 12 pièces
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Ver todas las promociones
En stock
Edge
Añadir a la cesta
Stockez vos échantillons en toute sécurité dans ces flacons à échantillons en PEBD avec bouchon, qui possèdent un bouchon à clipser à ajustement par friction et ne risquent pas de se briser comme du verre.
Les flacons à échantillon Thermo Scientific™ Nalgene sont dotés d’un bouchon à clipser, à ajustement par friction.
Utiles pour les échantillons, le dosage du pH, la pesée et l’emballage. Incassables, contrairement aux flacons en verre ou en polystyrène.
Caractéristiques :
  • Les flacons droits permettent un accès facile pour le remplissage et la vidange
  • Les bouchons à ajustement par friction sont complètement amovibles et s’enclenchent pour un accès facile aux flacons
  • La paroi translucide permet à l’utilisateur de voir si les flacons sont remplis ou vides
  • Le polyéthylène basse densité est résistant aux chocs et incassable même à des températures jusqu’à -100°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Description Flacon à échantillon en PEBD 5 ml
Diamètre (métrique) externe 23.6 mm
Matériau LDPE
Volume (métrique) 5 ml
Nbre par carton 144
Nb par paquet 12
Gamme de produits Nalgene
Volume (métrique) total 5 ml
Type de bouchon Bouchon à clipser à ajustement par friction
Quantité 144 sachets, 12/boîte
Certifications/Conformité Certificat d’analyse (COA), certificat de conformité (COC)
Hauteur (métrique) 24.9 mm
Type de produit Flacon
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.