Learn More
Thermo Scientific™ Flacons à échantillons en LDPE Nalgene™ avec bouchon
Code produit p-4526596
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
5 ml
12 ml
18 ml
28 ml
50 ml
75 ml
Hauteur (métrique):
24.9 mm
35.6 mm
52.6 mm
70.9mm
84.6 mm
107.3 mm
Diamètre (métrique) externe:
23.6 mm
27.1 mm
37.3 mm
Conditionnement:
12 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Hauteur (métrique) Diamètre (métrique) externe Conditionnement
10480421 5 ml 24.9 mm 23.6 mm 12 pièces
10106740 12 ml 35.6 mm 27.1 mm 12 pièces
10607331 18 ml 52.6 mm 27.1 mm 12 pièces
10258680 28 ml 84.6 mm 27.1 mm 12 pièces
10460991 50 ml 70.9mm 37.3 mm 12 pièces
10004720 75 ml 107.3 mm 37.3 mm 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10480421 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 62500005
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Stockez vos échantillons en toute sécurité dans ces flacons à échantillons en PEBD avec bouchon, qui possèdent un bouchon à clipser à ajustement par friction et ne risquent pas de se briser comme du verre.
Les flacons à échantillon Thermo Scientific™ Nalgene sont dotés d’un bouchon à clipser, à ajustement par friction.
Utiles pour les échantillons, le dosage du pH, la pesée et l’emballage. Incassables, contrairement aux flacons en verre ou en polystyrène.
Caractéristiques :
  • Les flacons droits permettent un accès facile pour le remplissage et la vidange
  • Les bouchons à ajustement par friction sont complètement amovibles et s’enclenchent pour un accès facile aux flacons
  • La paroi translucide permet à l’utilisateur de voir si les flacons sont remplis ou vides
  • Le polyéthylène basse densité est résistant aux chocs et incassable même à des températures jusqu’à -100°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Flacon à échantillon en PEBD 5 ml
Diamètre (métrique) externe 23.6 mm
Matériau LDPE
Volume (métrique) 5 ml
Nbre par carton 144
Nb par paquet 12
Gamme de produits Nalgene
Volume (métrique) total 5 ml
Type de bouchon Bouchon à clipser à ajustement par friction
Quantité 144 sachets, 12/boîte
Certifications/Conformité Certificat d’analyse (COA), certificat de conformité (COC)
Hauteur (métrique) 24.9 mm
Type de produit Flacon