Learn More
Thermo Scientific™ Boîtes de rangement de tubes de microcentrifugation Nalgene™, tubes de 0.2 ml
GREENER_CHOICE
Code produit 10132541
Modifier l'affichage
Click to view available options
Array:
8 x 8
9 x 9
À utiliser avec (équipement):
Tubes de 0.2 ml
Tubes de 0.5 ml
Tubes de 1.5 ml
Conditionnement:
4 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Array À utiliser avec (équipement) unitSize
10132541 8 x 8 Tubes de 0.2 ml 4 pièces
10189900 9 x 9 Tubes de 0.5 ml 4 pièces
10149950 8 x 8 Tubes de 1.5 ml 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10132541 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 50555002
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Stockez vos échantillons en toute sécurité avec ces boîtes de stockage pour microtubes à centrifuger.
Stockez vos échantillons en toute sécurité avec les boîtes de stockage pour microtubes à centrifuger Thermo Scientific™ Nalgene™. L’insert en mousse de PUR haute température soutient fermement 64 ou 81 microtubes à centrifuger de 0.2, 0.5 ou 1.5 ml.
  • Partie inférieure en polycarbonate blanc
  • Le couvercle en polycarbonate transparent est doté d’un quadrillage imprimé à des fins d’inventaire
  • Conservation entre -211° et +250°F (-135° et +121°C)
  • Le couvercle accepte l’utilisation d’un marqueur pour l’identification des boîtes et tubes et est conçu pour indiquer les faces avant et arrière de la boîte
  • L x l x H : 5,25 x 5,25 x 2 in. (13 x 13 x 5 cm)
Remarque :
Ne pas utiliser dans de l’azote en phase liquide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Blanc
Capacité Tubes de 0,2 ml
Matériau Mousse en polyuréthane, PC
Positions 64
Forme Carré
À utiliser avec (équipement) Tubes de 0.2 ml
Nbre par carton 24
Nb par paquet 4
Type de produit Boîte de stockage pour microtubes à centrifuger
Array 8 x 8
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :
toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.