Learn More
Thermo Scientific™ Boîtes de rangement de tubes de microcentrifugation Nalgene™, tubes de 0.2 ml
Code produit 10189900
Modifier l'affichage
Click to view available options
Array:
8 x 8
9 x 9
À utiliser avec (équipement):
Tubes de 0.2 ml
Tubes de 0.5 ml
Tubes de 1.5 ml
Conditionnement:
4 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Array À utiliser avec (équipement) Conditionnement
10189900 9 x 9 Tubes de 0.5 ml 4 pièces
10132541 8 x 8 Tubes de 0.2 ml 4 pièces
10149950 8 x 8 Tubes de 1.5 ml 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10189900 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 50555005
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Stockez vos échantillons en toute sécurité avec ces boîtes de stockage pour microtubes à centrifuger.
Stockez vos échantillons en toute sécurité avec les boîtes de stockage pour microtubes à centrifuger Thermo Scientific™ Nalgene™. L’insert en mousse de PUR haute température soutient fermement 64 ou 81 microtubes à centrifuger de 0.2, 0.5 ou 1.5 ml.
  • Partie inférieure en polycarbonate blanc
  • Le couvercle en polycarbonate transparent est doté d’un quadrillage imprimé à des fins d’inventaire
  • Conservation entre -211° et +250°F (-135° et +121°C)
  • Le couvercle accepte l’utilisation d’un marqueur pour l’identification des boîtes et tubes et est conçu pour indiquer les faces avant et arrière de la boîte
  • L x l x H : 5,25 x 5,25 x 2 in. (13 x 13 x 5 cm)
Remarque :
Ne pas utiliser dans de l’azote en phase liquide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Couleur Blanc
Capacité Tubes de 0,5 ml
Matériau Mousse en polyuréthane, PC
Positions 81
Forme Carré
À utiliser avec (équipement) Tubes de 0.5 ml
Nbre par carton 24
Nb par paquet 4
Type de produit Boîte de stockage pour microtubes à centrifuger
Array 9 x 9
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.