Learn More
Thermo Scientific™ Flacons en PEHD IP2 à col étroit Nalgene™ avec bouchon : conditionnés en vrac
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit p-4521758
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Taille du bouchon:
20-415 mm
24-415 mm
28-415 mm
38-430 mm
Conditionnement:
1000 pièces
50 pièces
500 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Taille du bouchon unitSize
10252673 30 ml 20-415 mm 1000 pièces
11329794 125 ml 24-415 mm 500 pièces
10141143 250 ml 24-415 mm -
10522045 500 ml 28-415 mm -
10272673 1000 ml 38-430 mm 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10252673 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 3120990001
Expédiez et stockez les réactifs liquides à l’aide de ces flacons en polyéthylène haute densité et durables avec bouchon. Recommandé aux clients qui conçoivent, assemblent et certifient leur propre combinaison d’emballage.
Expédiez des réactifs liquides à l’aide de flacons IP2 en PEHD à col étroit avec bouchon Thermo Scientific™ Nalgene™. Ces flacons en polyéthylène haute densité constituent une solution sûre et économique pour les clients qui conçoivent, assemblent et certifient leurs propres conditionnements combinés.
Flacons durables pour l’expédition de réactifs liquides
  • Flacon en PEHD avec bouchon en PP, conditionnés en vrac
  • Col étroit
  • Conformes aux réglementations IATA et ICAO
Informations de commande :
Les flacons et les bouchons sont conditionnés en vrac dans des polysacs distincts à l’intérieur d’un même carton
Recommandé dans les cas suivants :
Pour le stockage et l’expédition de réactifs liquides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 1 oz., 30 ml
Capacité (métrique) 30 ml
Capacité (impériale) 1 oz
Couleur Naturel, translucide
Description Flacons à col étroit IP2
Diamètre (métrique) intérieur de col 14 mm
Diamètre (métrique) interne 14 mm
À utiliser avec (application) Stockage et expédition de réactifs liquides
Hauteur (métrique) avec bouchon 61 mm
Matériau PEHD
Nbre par carton 1000
Nb par paquet 1000
Certifications/Conformité Fabriqués conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2016. Les flacons et bouchons répondent à la norme 21CFR177.1520 relative aux matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires et satisfait la norme USP classe VI. Les flacons sont évalués à 15 psi (103 kPa) pour 49 CFR 173.27 (c)(2), instructions techniques ICAO Partie 4 ; 1.1.6, et réglementations IATA relatives aux produits dangereux, Section 5.0.2.9.
Closure Included Oui
Bouche Étroit
Forme Rond
Hauteur (métrique) 61 mm
Type de produit 1 l/flacon
Hauteur (impériale) 2,4 in
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 20-415 mm
Diamètre (métrique) 34 mm
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.