Learn More
Thermo Scientific™ Flacons en PEHD à col étroit de qualité laboratoire Nalgene™ avec bouchon
Beschreibung
Stockez, expédiez et emballez les liquides grâce aux flacons en PEHD à col étroit de qualité laboratoire hautement fiables et durables Thermo Scientific™ Nalgene™ avec bouchon. Ces flacons à usage général, semi-rigides et translucides sont spécialement conçus pour les applications de laboratoire longue durée et exigeantes. Ils offrent une excellente résistance aux produits chimiques.
- Polyvalents et indispensables en laboratoire
- Leurs parois uniformes assurent leur durabilité et leur résistance aux fissures et aux perforations.
- Peuvent être utilisés en congélateur jusqu’à 100-°C (149-°F)
- Les bouchons en polypropylène sans joint assurent une étanchéité ultime†, sans recourir à un liner qui peut se déformer, entraîner des fuites ou contaminer vos réactifs.
- Participe au programme de marquage ACT
- Étanches†
Spezifikation
Spezifikation
| Capacité | 500 ml (16 oz) |
| Capacité (métrique) | 500 ml |
| Couleur | Naturel, translucide |
| Description | Flacon à col étroit de qualité laboratoire |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 21 mm |
| Matériau | PEHD |
| Nbre par carton | 48 |
| Nb par paquet | 12 |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur de bouchon | Naturel |
| Mehr anzeigen |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration. † Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.