Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de conditionnement en PEHD à col étroit Nalgene™ avec bouchon : plateaux stériles conditionnés sous film plastique thermorétracté
BIOPHARMA
Code produit 10465123
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Taille du bouchon:
20-415 mm
24-415 mm
28-415 mm
38-430 mm
Conditionnement:
120 pièces
180 pièces
24 pièces
240 pièces
540 pièces
864 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Taille du bouchon Conditionnement
10465123 1000 ml 38-430 mm 24 pièces
10304103 30 ml 20-415 mm 864 pièces
10621294 60 ml 20-415 mm 540 pièces
10190173 125 ml 24-415 mm 240 pièces
10474743 250 ml 24-415 mm 180 pièces
10262903 500 ml 28-415 mm 120 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10465123 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 3420890032
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Minimisez la contamination biologique et particulaire grâce à ces flacons de conditionnement stériles, résistants aux produits chimiques et fabriqués dans un environnement contrôlé.
Minimisez la contamination biologique et particulaire avec les flacons de conditionnement en PEHD à col étroit Thermo Scientific™ Nalgene™ avec bouchon. Caractérisés par leur structure stable et leur col étroit facilitant le versement, ces flacons en polyéthylène haute densité fabriqués dans un environnement contrôlé offrent une excellente résistance aux produits chimiques et sont stériles jusqu’à 10-6 SAL.
Caractéristiques :
  • Produits dans un environnement contrôlé 
  • Flacons en PEHD naturel avec bouchons en PP naturel sans joint d’étanchéité
  • Stérile à 10-6  SAL
  • RNase, DNase, ADNh et apyrogènes
  • Étanches†
Informations de commande :
Les flacons sont conditionnés sur plateaux sous film plastique thermorétracté avec bouchons montés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 32 oz., 1000 ml
Capacité (métrique) 1000 ml
Couleur Naturel, translucide
Description Flacons de conditionnement à col étroit
Matériau HDPE
Nbre par carton 24
Nb par paquet 12
Stérilité Stérile
Couleur de bouchon Blanc
Finition de col 38 mm
Pré-stérilisé Oui
Closure Included Oui
Graduated Non
Bouche Étroit
Fit for Purpose Stérile
Hauteur (métrique) 217 mm
Hauteur (impériale) 8,54 in
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 38-430 mm
Diamètre (métrique) 92 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Capacité (impériale) 32 oz
Forme Rond
Certifications/Conformité Produits certifiés : Stériles 10-6) SAL, exempts de RNAse, DNAse, hDNA et de pyrogènes. Fabriqués conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2016. Les flacons et bouchons répondent à la norme 21CFR177.1520 relative aux matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires et satisfont la norme USP classe VI.
Type de produit Flacon d’emballage
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. † Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.