Learn More
Thermo Scientific™ Tubes de micro-emballage non stériles Nalgene™ – naturels, en PPCO
BIOPHARMA
Code produit 10619953
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille du bouchon:
13 mm
Volume (métrique):
0.5 ml
2 ml
Conditionnement:
1000 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille du bouchon Volume (métrique) Conditionnement
10619953 13 mm 0.5 ml 1000 pièces
10706923 13 mm 2 ml 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10619953 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 3628000005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    216.00€
    184.00€ / 1000 pièces
    Économisez 32.00€
    14% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Récupérez complètement le contenu du flacon avec ces flacons de micro-conditionnement, moulés à partir de résine de PPCO à haute pureté. Les flacons sont à jupe et présentent des intérieurs coniques.
Les tubes de micro-emballage Thermo Scientific Nalgene non stériles sont moulés à partir d'une résine copolymère de polypropylène (PPCO) de haute pureté, contenant peu de métaux, Apyrogéne et non cytotoxique.
Les tubes ont une bordure et présentent des intérieurs coniques, permettant la récupération de tout le contenu.
Caractéristiques :
  • Conformes à la norme USP classe VI ; apyrogène
  • Bouchons de couleur vendus séparément
  • non stériles
  • Étanches† si utilisés avec des bouchons Nalgene
Flacons de 0,5, 2,0 et 4,5 ml :
  • À jupe, avec intérieur conique
Flacons de 1,5 ml :
  • Conception conique sans jupe
Informations de commande :
Les flacons de micro-conditionnement Nalgene sont conditionnés en vrac sans bouchon, 500 par sachet interne, 1 000 par boîte. Commandez les bouchons non stériles séparément (n° de cat. 362820, 362821, 362825, 362826, 362830).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Tubes de micro-conditionnement
Diamètre (métrique) interne 8 mm
Couleur Naturels, transparents
Diamètre (métrique) externe 13 mm
Matériau PPCO
Stérilité Non stérile
Volume (métrique) 0.5 ml
Nbre par carton 1000
Nb par paquet 500
Modèle Flacon à jupe avec intérieur conique
Volume (métrique) total 0,5 ml
Matériau du bouchon Copolymère de polypropylène
Type de bouchon Bouchon à vis (non inclus)
Quantité 500 sachets, 1 000 boîtes
Taille du bouchon 13 mm
Certifications/Conformité ISO 13485:2016
Hauteur (métrique) 49 mm
Type de produit Flacon
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration. † Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.