Learn More
Thermo Scientific™ Tubes de centrifugeuse grande vitesse Nalgene™ Oak Ridge
GREENER_CHOICE
Code produit 10539301
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
30 ml
50 ml
Diamètre (métrique):
16 mm
25,7 mm
28,8 mm
Conditionnement:
2 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Diamètre (métrique) unitSize
10539301 10 ml 16 mm 2 pièces
10018700 30 ml 25,7 mm 2 pièces
10384831 50 ml 28,8 mm 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Remarque : Doivent être remplis à 100 % de leur capacité totale pour la centrifugation
Code produit 10539301 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 31140010
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Remarque : Doivent être remplis à 100 % de leur capacité totale pour la centrifugation
Centrifugez des produits chimiques corrosifs à haute vitesse jusqu’à 50,000 xg avec ces tubes, adaptés aux extractions au chloroforme et au phénol dans des machines réfrigérées.
Réalisez une centrifugation grande vitesse de produits chimiques agressifs à l’aide des tubes à centrifuger grande vitesse Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge, adaptés spécialement pour les extractions au chloroforme et au phénol dans des appareils réfrigérés jusqu’à 50,000 x g.
Caractéristiques :
  • FEP Teflon™, bouchon à vis en ETFE Tefzel™
  • Supportent des températures allant de -100° à +150°C (-148° à +302°F)
  • Les bouchons étanches† en ETFE Tefzel évitent toute perte de matière dans des conditions normales d’utilisation, pour la plupart des centrifugations de <10 000 × g
  • Les bouchons de scellage sont disponibles pour des tubes de 30 ml et 50 ml afin d’assurer un service étanche, surtout à grande vitesse >10 000 × g ou en cas de centrifugation de matières dangereuses
  • Autoclavables/protection contre les risques biologiques/étanches†/PTFE FEP
Informations de commande :
Bouchons de scellage disponibles en option : DS3131-0020 (pour les tubes de 30 ml) et DS3131-0024 (pour les tubes de 50 ml). Les numéros 3114-0050 : capacité jusqu’au rebord de seulement 42 ml mais conçu pour s’adapter au rotor standard.
Inclut :
Bouchons à vis Tefzel ETFE Bouchons hermétiques supplémentaires disponibles séparément (gamme DS3131)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau du bouchon ETFE Tefzel
Capacité (métrique) 10 ml
Matériau PTFE FEP
Nbre par carton 10
Nb par paquet 2
Stérilité Non stérile
Autoclavable Autoclavable
Forme Rond
Forme du fond Rond
Type de bouchon Bouchon à vis
Surface d’écriture Non
Diamètre (métrique) 16 mm
Graduated Non
Type de produit Tube à centrifuger
FCR max. 50,000 x G
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. † Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.