Learn More
Thermo Scientific™ Tubes à centrifuger en polycarbonate grande vitesse Nalgene™ Oak Ridge avec bouchon d’étanchéité
Description
Ces tubes à centrifuger en polycarbonate grande vitesse Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge transparents, disponibles avec bouchons hermétiques pour une utilisation jusqu’à 50 000 x g, permettent de voir aisément les contenus.
Caractéristiques :
- Supportent des températures allant de -135° à +135°C (-211° à +275°F)
- Fond rond adapté aux rotors à grande vitesse
- Utilisables dans des centrifugeuses réfrigérées ou non réfrigérées jusqu’à 50 000 x g
- Fournis avec des bouchons de scellage en PP et des joints en silicone pour une étanchéité renforcée lors de la centrifugation à > 10 000 x g ou lors de la centrifugation de matières dangereuses
- Autoclavables ; transparents
Informations de commande :
Des bouchons de scellage sont également vendus séparément pour les modèles de 30 et 50 ml.
Specifications
Specifications
| Matériau du bouchon | PP (polypropylène) |
| Capacité (métrique) | 50 ml |
| Matériau | Polycarbonate |
| Quantité | 10/Pk., 50/Cs. |
| Stérilité | Non stérile |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Forme | Rond |
| Longueur (métrique) | 114,8 mm |
| Forme du fond | Rond |
| Type de bouchon | Bouchon à vis |
| Show More |