Learn More
Thermo Scientific™ Tubes à centrifuger à grande vitesse et fond rond en PPCO, Nalgene™
Code produit 10058730
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
12 ml
15 ml
16 ml
38 ml
50 ml
100 ml
Longueur (métrique):
88.1 mm
98,6 mm
102 mm
102.1 mm
102.4 mm
112,8mm
163,1 mm
Diamètre (métrique):
15,8 mm
15,8mm
17,8 mm
25,2 mm
28,4 mm
28,5 mm
31,5 mm
Conditionnement:
10 pièces
100 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Conditionnement
10058730 12 ml 102.1 mm 15,8 mm 10 pièces
10623791 15 ml 112,8mm 15,8mm 10 pièces
10383391 16 ml 98,6 mm 17,8 mm 10 pièces
11385524 38 ml 88.1 mm 25,2 mm 100 pièces
10460033 50 ml 102.4 mm 28,5 mm 10 pièces
10152541 100 ml 163,1 mm 31,5 mm 10 pièces
10767791 50 ml 102 mm 28,4 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Les tubes doivent être remplis à au moins 80 % de leur capacité pour fonctionner correctement.
Product Code. 10058730 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 31100120
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Les tubes doivent être remplis à au moins 80 % de leur capacité pour fonctionner correctement.
Améliorez l’adaptation aux rotors et les performances grâce à ces tubes à centrifuger grande vitesse à fond rond en PPCO dotés d’une épaisseur de paroi et d’un diamètre uniformes.
Améliorez l’adaptation aux rotors et les performances grâce à ces tubes à centrifuger grande vitesse à fond rond en PPCO Thermo Scientific™ Nalgene™ dotés de parois épaisses et d’un diamètre uniformes. Ces tubes présentent une excellente résistance aux produits chimiques.
Caractéristiques
  • Fonds ronds adaptés aux rotors à grande vitesse dans les centrifugeuses réfrigérées ou non réfrigérées
  • Technique de moulage assurant une épaisseur uniforme des parois et une solidité accrue
  • Un diamètre uniforme (sans rétreint) pour un meilleur ajustement au rotor et une meilleure tolérance de la force centrifuge
  • Tubes de 50 et 100 ml disponibles avec rebord pour une extraction plus facile des alvéoles des rotors
  • Choix économique : ces tubes peuvent également servir de tubes à essai
  • Durée de vie supérieure à celle des tubes en polycarbonate dans des conditions d’autoclavage répété
Informations de commande :
Fournis sans bouchon ; bouchons à ajustement par friction disponibles séparément (série DS3111)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacité (métrique) 12 ml
Matériau Copolymère de polypropylène (PPCO)
Quantité 10/Pk., 100/Cs.
Stérilité Non stérile
Autoclavable Autoclavable
Forme Rond
Longueur (métrique) 102.1 mm
Forme du fond Rond
Surface d’écriture No
Diamètre (métrique) 15,8 mm
Graduated Non
Type de produit Tube à centrifuger
FCR max. 50,000 x G