Learn More
Thermo Scientific™ Tubes à centrifuger à grande vitesse et fond rond en PPCO, Nalgene™
Description
Améliorez l’adaptation aux rotors et les performances grâce à ces tubes à centrifuger grande vitesse à fond rond en PPCO Thermo Scientific™ Nalgene™ dotés de parois épaisses et d’un diamètre uniformes. Ces tubes présentent une excellente résistance aux produits chimiques.
Caractéristiques
- Fonds ronds adaptés aux rotors à grande vitesse dans les centrifugeuses réfrigérées ou non réfrigérées
- Technique de moulage assurant une épaisseur uniforme des parois et une solidité accrue
- Un diamètre uniforme (sans rétreint) pour un meilleur ajustement au rotor et une meilleure tolérance de la force centrifuge
- Tubes de 50 et 100 ml disponibles avec rebord pour une extraction plus facile des alvéoles des rotors
- Choix économique : ces tubes peuvent également servir de tubes à essai
- Durée de vie supérieure à celle des tubes en polycarbonate dans des conditions d’autoclavage répété
Informations de commande :
Fournis sans bouchon ; bouchons à ajustement par friction disponibles séparément (série DS3111)
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 15 ml |
| Matériau | Copolymère de polypropylène |
| Nbre par carton | 100 |
| Nb par paquet | 10 |
| Stérilité | Non stérile |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Forme | Rond |
| Longueur (métrique) | 112,8mm |
| Forme du fond | Rond |
| Writing Area | Non |
| Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.