Learn More
Thermo Scientific™ Tubes à centrifuger grande vitesse en PPCO Nalgene™ Oak Ridge avec bouchon d’étanchéité
GREENER_CHOICE
Code produit 10324691
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
16 ml
30 ml
50 ml
Longueur (métrique):
82,8 mm
102,1 mm
106,4 mm
113,5 mm
Diamètre (métrique):
16,1 mm
18,1 mm
25,8 mm
28,8 mm
FCR max.:
100,605 x G
50,000 x g
50,000 ×g
Conditionnement:
10 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Longueur (métrique) Diamètre (métrique) FCR max. unitSize
10324691 10 ml 82,8 mm 16,1 mm 50,000 x g 10 pièces
10491183 16 ml 106,4 mm 18,1 mm 50,000 ×g -
10169950 30 ml 102,1 mm 25,8 mm 50,000 x g 10 pièces
10614321 50 ml 113,5 mm 28,8 mm 100,605 x G 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10324691 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 31390010
Il en reste null
Add to basket
Add to basket
Utilisez ces tubes à centrifuger grande vitesse en PPCO transparents dotés de bouchons de scellage pour visualiser facilement le contenu.
Les tubes à centrifuger grande vitesse en PPCO Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge avec bouchon d’étanchéité permettent de voir aisément les contenus. Ces tubes présentent une excellente résistance mécanique.
Caractéristiques
  • Résistance aux produits chimiques supérieure à celle du polycarbonate
  • Autoclavage répété possible : ces tubes durent plus longtemps que les tubes en polycarbonate soumis à un autoclavage répété
  • Peuvent être utilisés dans des centrifugeuses réfrigérées ou non réfrigérées pouvant atteindre 50 000 x g ; les tubes réf. 3139-0050 peuvent être centrifugés jusqu’à100 605 x g dans le rotor T29-8x50
  • Fournis avec des bouchons de scellage en polypropylène avec des joints en silicone pour une protection anti-fuite supplémentaire lors de la centrifugation à >10 000 x g ou de matières dangereuses
  • Doivent être remplis à 80 % de leur capacité totale pour la centrifugation
  • Autoclavables/étanches†
Informations de commande :
Ensembles de bouchons hermétiques en option disponibles pour des tailles spécifiques. Utilisez les bouchons DS3131-0020 (pour les tubes de 30 ml) et DS3131-0024 (pour les tubes de 50 ml). La capacité réelle jusqu’au rebord de 3139-0050 est de 42 ml.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Matériau du bouchon PP (polypropylène)
Capacité (métrique) 10 ml
Matériau PPCO
Nbre par carton 50
Nb par paquet 10
Stérilité Non stérile
Autoclavable Autoclavable
Forme Rond
Longueur (métrique) 82,8 mm
Forme du fond Rond
Type de bouchon Bouchon à vis
Writing Area Non
Diamètre (métrique) 16,1 mm
Graduated Non
Type de produit Tube à centrifuger
FCR max. 50,000 x g
Show More Show Less
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. † Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.