Learn More
Thermo Scientific™ Tubes à centrifuger Nalgene™ en PC à fond conique
GREENER_CHOICE
Code produit 10098690
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
50 ml
Longueur (métrique):
120,1 mm
134,1 mm
Diamètre (métrique):
17 mm
28,7 mm
Conditionnement:
10 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Longueur (métrique) Diamètre (métrique) unitSize
10098690 15 ml 120,1 mm 17 mm 10 pièces
10070701 50 ml 134,1 mm 28,7 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10098690 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 31050015
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Effectuez des séparations cellulaires entières à l’aide de ces tubes à centrifuger à fond conique en PC, qui offrent une solidité et une clarté mécaniques exceptionnelles.
Effectuez des séparations cellulaires entières à l’aide des tubes à centrifuger à fond conique en PC Thermo Scientific™ Nalgene™, qui offrent une solidité et une clarté mécaniques exceptionnelles. Ces tubes en polycarbonate polyvalents peuvent être utilisés à la fois dans des centrifugeuses réfrigérées et non réfrigérées.
Caractéristiques :
  • Fonds coniques concentrant les précipités dans une zone réduite pour faciliter l’isolement et la récupération
  • Excellente clarté pour en vérifier visuellement le contenu
  • Utilisables dans des centrifugeuses réfrigérées ou non réfrigérées jusqu’à 6 000 × g. Les tubes doivent être remplis au moins à 80 % de leur capacité pour des performances optimales
  • Graduations intégrées persistant pendant toute la durée de vie du tube
  • Autoclavable/gradué/transparent : les autoclavages à répétition réduiront la durée de vie des tubes en polycarbonate
Informations de commande :
Fournis sans bouchon ; bouchons à ajustement par friction disponibles. Pour des tubes de 15 ml, choisissez la référence DS3111-0017 ; pour des tubes de 50 ml, utilisez la référence DS3111-0029.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 15 ml
Matériau Polycarbonate
Nbre par carton 100
Nb par paquet 10
Stérilité Non stérile
Autoclavable Autoclavable
Forme Conique
Longueur (métrique) 120,1 mm
Forme du fond Conique
Writing Area No
Diamètre (métrique) 17 mm
Graduations Moulé
Type de produit Tube à centrifuger
FCR max. 6000 ×g
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.