Learn More
Thermo Scientific™ Bouteilles en PETG Nalgene™ Biotainer™
Code produit 10553298
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
500mL
500 ml
1 l
2 l
5 L
Quantité:
Paquet de 6, boîte de 6
Paquet de 70 , Case 70
Sachet de 20, boîte de 20
Sachet de 5, boîte de 20
Sachet de 5, boîte de 35
Sachet de 5, boîte de 70
Sachet de 6, boîte de 6
Sachet de 35, boîte de 35
Conditionnement:
100 pièces
20 pièces
35 pièces
5 pièces
6 pièces
70 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Quantité Conditionnement
10553298 5 L Sachet de 6, boîte de 6 6 pièces
11319694 125 ml Sachet de 5, boîte de 70 5 pièces
10227747 125 ml Sachet de 5, boîte de 70 100 pièces
10791310 500 ml Sachet de 5, boîte de 70 70 pièces
10237747 500mL Paquet de 70 , Case 70 70 pièces
12059987 1 l Sachet de 5, boîte de 35 35 pièces
10329587 1 l Sachet de 35, boîte de 35 35 pièces
10524408 2 l Sachet de 5, boîte de 20 20 pièces
10297887 2 l Sachet de 20, boîte de 20 20 pièces
10440568 5 L Paquet de 6, boîte de 6 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 10553298 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 341516
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Éliminez les coûts de nettoyage, de stérilisation et les validations correspondantes par rapport aux flacons réutilisables.
Éliminez les coûts de nettoyage, de stérilisation et les validations correspondantes par rapport aux flacons réutilisables grâce aux flacons en PETG Thermo Scientific™ Nalgene™ InVitro™ Biotainer™, parfaits pour le stockage de longue durée de matériaux sensibles au pH, tels que les milieux de culture. Certifiés stériles et prêts à l'emploi, tous les flacons Biotainer sont stérilisés aux rayons gamma au niveau d'assurance stérilité (SAL) de 10–6.
  • PETG transparent durable pour garantir l’intégrité des échantillons
  • Bouchons avec revêtements en mousse de polyéthylène pour la garantie d’une parfaite étanchéité†
  • Des options de personnalisation sont disponibles pour les applications de transfert de liquide.
  • Fournis avec une importante documentation pour la validation
  • Adaptés au stockage dans des conditions allant de -40° à +70°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 5 L
Couleur Translucent Blue
Diamètre (impériale) 6,5 po
Diamètre (impériale) intérieur de col 1,5 in
Diamètre (métrique) intérieur de col 38 mm
À utiliser avec (application) Stockage prolongé, Media/Buffer Storage, Sampling, Storage, Transportation ​
Comprend Poignée en polyéthylène
Matériau PETG
Nbre par carton 6/Cs.
Conditionnement Bulk
Quantité Sachet de 6, boîte de 6
Stérilité Stérile
Plage de températures (métrique) -70°C to 70°C
Closure Included Oui
Graduated Oui
Bouche Étroit
Hauteur (métrique) 290 mm
Hauteur (impériale) 11,4 in
Taille du bouchon 48 mm
Diamètre (métrique) 166 mm
Autoclavable Non autoclavable
Étape du flux de travail Upstream process solution storage. Upstream Validation
Capacité (impériale) 1,3 gal.
Forme Carré
Certifications/Conformité USP classe VI, non cytotoxique, USP <661>, apyrogène, FDA 21CFR 177.1520
Jetable Single-use
Type de produit Carré avec poignée en polyéthylène
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.