Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de diagnostic en PETG Nalgene™ avec bouchon : stériles
BIOPHARMA
Code produit 10672083
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
20 ml
Conditionnement:
100 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10672083 5 ml 100 pièces
10704043 10 ml 100 pièces
10682083 20 ml 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10672083 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 20350005
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
En stock
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Effectuez l’échantillonnage, le stockage et l’expédition stériles de réactifs grâce à ces flacons transparents en PETG équipés de bouchons étanches doublés en PEHD blanc.
Effectuez l’échantillonnage, le stockage et l’expédition stériles de réactifs et de solutions tampon grâce aux flacons de diagnostic en PETG Thermo Scientific™ Nalgene™ avec bouchon. Ces flacons sont fabriqués en copolymère de polyéthylène téréphtalate apyrogène et non cytotoxique avec des bouchons doublés en PEHD (polyéthylène haute densité) blanc.
Caractéristiques :
  • Stériles à 10-6 SAL
  • Non pyrogènes et non cytotoxiques
  • Bouchons doublés en HDPE blanc 20-415 fixés sur un flacon en PETG
  • Étanches†
Informations de commande :
Les tubes de sérum sont conditionnés sur plateau sous film plastique thermorétracté avec bouchon monté.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Capacité 0.16 oz, 5 ml
Capacité (métrique) 5 ml
Diamètre (métrique) intérieur de col 11 mm
Matériau PETG
Nbre par carton 100
Nb par paquet 20
Stérilité Stérile
Finition de col 20-415 mm
Closure Included Oui
Bouche Étroit
Hauteur (métrique) 46 mm
Hauteur (impériale) 1,81 in
Diamètre (métrique) 22 mm
Distribution par le bouchon Non
Capacité (impériale) 0,16 oz
Certifications/Conformité Fabriqués conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2016. Les tubes de sérum répondent à la norme 21CFR177.1520 relative aux matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires et satisfont la norme USP classe VI.
Type de produit Flacon de diagnostic
Visa mer Visa mindre
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration. † Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.