Learn More
Thermo Scientific™ Éprouvettes graduées économiques en plastique Nalgene™
GREENER_CHOICE
Code produit 10281591
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Graduations:
0.2 ml
0.5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Graduations Conditionnement
10281591 25 ml 0.5 ml 1 pièce
10323341 10 ml 0.2 ml 1 pièce
10706831 50 ml 1 ml 1 pièce
10241691 100 ml 1 ml 1 pièce
10008610 250 ml 2 ml 1 pièce
10413901 500 ml 5 ml 1 pièce
10747211 1000 ml 10 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 10281591 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 36650025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9.67€
    6.45€ / 1 pièces
    Économisez 3.22€
    33% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Distribuez facilement des liquides avec les becs verseurs généreux sur ces éprouvettes graduées économiques. Ces éprouvettes transparentes présentent une excellente résistance aux produits chimiques et aux chocs.
Les éprouvettes en PMP économiques Thermo Scientific™ Nalgene sont translucides et offrent une bonne résistance aux produits chimiques et aux chocs.
Elles sont pourvues d'un large bec verseur qui facilite la distribution des liquides et de graduations moulées inaltérables et faciles à lire.
Caractéristiques :
  • Transparentes, incassables et non mouillantes
  • Économiques et recyclables ; Conçues pour un usage unique
  • Sans ménisque susceptible de gêner la lecture pour des mesures exactes
  • Bonne résistance à la température jusqu’à 135°C (275°F)
  • Large base ronde nervurée plus solide et stable empêchant l’éprouvette de tomber ou de s’incliner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 25 ml
Matériau PMP (polyméthylpentène)
Étalonnage Pour contenir
Diamètre (impériale) 0,75 po
Diamètre (métrique) 19,1 mm
Quantité 1/Pk., 18/Cs.
Graduations 0.5 ml
Forme Rond
À utiliser avec (application) Laboratoires
Base Type Rond
Hauteur (impériale) 5,53 po
Hauteur (métrique) 140,5 mm
Type de produit Bouteille graduée
Diamètre (impériale) interne 1,11 po
Diamètre (métrique) interne 28,2 mm