Learn More
Thermo Scientific™ Éprouvettes graduées en plastique PMP Nalgene™
GREENER_CHOICE
Product Code. 10483901
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
4000 ml
Graduations:
0.2 ml
0.5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
50 ml
Unit Size:
1 pièce
2 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacité (métrique) Graduations Unit Size
10483901 25 ml 0.5 ml 1 pièce
10598711 10 ml 0.2 ml 1 pièce
10493901 50 ml 1 ml 1 pièce
10140091 100 ml 1 ml 1 pièce
10363531 250 ml 2 ml 1 pièce
10475841 500 ml 5 ml 1 pièce
10485841 1000 ml 10 ml 1 pièce
10343581 2000 ml 20 ml 1 pièce
15971621 4000 ml 50 ml 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Product Code. 10483901 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 36630025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.70€
    17.28€ / 1 pièces
    Économisez 17.42€
    50% de réduction
Visa alla kampanjer
En stock
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Respectez les exigences de précision de la norme ASTM de classe B, E1272 en utilisant ces éprouvettes. Large bec verseur et graduations moulées dans toutes les tailles.
Répondez aux exigences de précision de la norme ASTM classe B, E1272 et CFR21, Partie 177.1520 (sauf les tailles 2 l et 4 l) à l’aide des cylindres gradués PMP Thermo Scientific™ Nalgene™. Toutes les tailles sont équipées d’un large bec verseur, de graduations intégrées qui ne s’effacent pas et d’une large base bleue qui prévient tout renversement accidentel. Ces éprouvettes en polyméthylpentène peuvent être stérilisées chimiquement et sont adaptées à un usage alimentaire.
Caractéristiques :
  • Pas de ménisque pour confondre les mesures—permet de lever les hypothèses
  • Large base bleue octogonale en polypropylène évitant le roulement et le renversement
  • Graduations moulées sérigraphiées pour une lecture aisée
  • Excellente résistance chimique pour un large éventail de solutions
  • Résiste à des températures atteignant 135°C (275°F) dans toute une variété d’utilisations
  • Autoclavable (impact négatif sur la précision)
  • Transparent
Informations de commande :
  • Conditionnement individuel
  • Les modèles de 10, 25, 50, 100, 250, 500 et 1 000 ml portent des graduations en relief qui font le tour complet de l’éprouvette
  • Les modèles de 2 000 et 4 000 ml portent des graduations standard
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Capacité (métrique) 25 ml
Matériau PMP (polyméthylpentène)
Tolérance ±0,34 ml
Certifications/Conformité ASTM E1272, CFR 21, ISO 6706, partie 177.1520
Étalonnage Pour son volume contenu, pour délivrer un volume donné
Diamètre (impériale) 1,01 po
Balance 1,5 ml à 25 ml par incréments de 0,5 ml
Diamètre (métrique) 25,7 mm
Quantité 1/Pk., 18/Cs.
Graduations 0.5 ml
Autoclavable Autoclavables
Limite d’erreur ± 0.34 ml
Forme Rond
Température max. (impériale) 293°F
Base Type Hexagonale
Hauteur (impériale) 5,81 in
Hauteur (métrique) 147,5 mm
Type de produit Bouteille graduée
Température max. (métrique) 145°C
Diamètre (impériale) interne 0,74 in
Diamètre (métrique) interne 18,8 mm
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.