Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de culture à baffles en polycarbonate Nalgene™
Code produit 10607341
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 à 380 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Conditionnement:
2 pièces
4 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10607341 1000 ml 2 pièces
10768911 250 à 380 ml 4 pièces
10190441 500 ml 4 pièces
10094900 2000 ml 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
L'autoclavage répété peut conduire à une perte de résistance mécanique.
Code produit 10607341 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 41101000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    86.85€
    77.67€ / 2 pièces
    Économisez 9.18€
    10% de réduction
Afficher toutes les promotions
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
L'autoclavage répété peut conduire à une perte de résistance mécanique.
Augmentez l’efficacité des mélanges avec ces flacons en polycarbonate qui constituent une alternative aux flacons en verre tout en produisant des courbes de croissance équivalentes avec E. coli et S. cerevisiae.
Augmentez l’efficacité des mélanges avec les flacons de culture à baffles en polycarbonate Thermo Scientific™ Nalgene™ qui constituent une alternative aux flacons en verre tout en produisant des courbes de croissance équivalentes avec E. coli et S. cerevisiae.
  • Le polycarbonate est résistant aux chocs et transparent. Des graduations permettent de voir facilement le niveau du liquide.
  • Le fond à baffles fournit un mélange, une aération et un échange gazeux améliorés.
  • Ces flacons sont excellents pour une variété d’applications de laboratoire, notamment la fermentation, la culture et la récolte de cellules ainsi que les procédures d’ingénierie génériques.
  • Les flacons de 500 et 100 ml sont compatibles avec les bouchons standard de 38 mm en acier inoxydable ou en plastique pour plus de polyvalence.
  • Les flacons sont autoclavables.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 33,8 oz
Description Fileté
Capacité (métrique) 1000 ml
Matériau Polystyrène
Nbre par carton 6
Nb par paquet 2
Autoclavable Autoclavable
Graduated Oui
Forme du fond À baffles