Learn More
Thermo Scientific™ Bonbonnes et bouteilles Biotainer™ en polycarbonate Nalgene™
Description
Réduisez le risque de transfert de contamination et éliminez les coûts de nettoyage, de stérilisation et des validations correspondantes. Utilisez les flacons et bonbonnes stériles et prêts à l’emploi Thermo Scientific™ Nalgene™ Biotainer™ spécialement conçus pour les fabricants de produits pharmaceutiques et biologiques. Parfaits pour la congélation.
- Leur structure en PC durable, translucide garantit l’intégrité de vos échantillons.
- Les bouchons sont dotés d’un joint en silicone pour une parfaite étanchéité†
- Des options de personnalisation sont disponibles pour les applications de transfert de liquide.
- Fournis avec une importante documentation pour la validation.
- Adaptés pour le stockage dans des conditions comprises entre -100°C et +100°C.
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 5 l |
| Couleur | Translucent Blue |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 38 mm |
| À utiliser avec (application) | Congélation, Media/Buffer Storage, Sampling, Storage, Transportation |
| Matériau | Polycarbonate |
| Nbre par carton | 6/Cs. |
| Stérilité | Stérile |
| Plage de températures (métrique) | -100°C to 100°C |
| Matériau de revêtement | Silicone |
| Closure Included | Oui |
| Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Remarque : Ne pas utiliser sur des plaques chauffantes