Learn More
Thermo Scientific™ Flacons à centrifuger en polycarbonate Nalgene™ avec bouchon hermétique
Code produit 10758561
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité nominale:
250 ml
450 ml
Conditionnement:
4 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité nominale Conditionnement
10758561 450 ml 4 pièces
10420613 250 ml 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10758561 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 31400500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    176.00€
    143.84€ / 4 pièces
    Économisez 32.16€
    18% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Traitez de grands volumes de récolte de cellules, de culottage et de purification de protéines grâce à ces flacons à centrifuger en polycarbonate.
Traitez de grands volumes de récolte de cellules, de pelletisation et de purification de protéines grâce aux flacons à centrifuger en polycarbonate Thermo Scientific™ Nalgene™ avec bouchon hermétique, qui s’associent parfaitement aux rotors en fibre de carbone Thermo Scientific™ Fiberlite™. Moulés dans du polycarbonate transparent, ces flacons translucides sont autoclavables et offrent une résistance mécanique excellente.
  • Moulés dans du polycarbonate qui facilite la visualisation des échantillons, ces flacons sont parfaits pour la centrifugation d’échantillons biologiques et chimiques à vitesse faible à modérée
  • Bouchon hermétique en polypropylène avec joint d’étanchéité en silicone pour une meilleure étanchéité† à des vitesses maximales ou en cas de centrifugation de matières dangereuses
  • Pour une performance optimale, les flacons doivent être remplis à 80 % de leur capacité totale
Information de commande :
Lors de la centrifugation d’un flacon de 250 ml dans un rotor Thermo Scientific™ Sorvall™ GSA, l’utilisation de l’adaptateur pour flacon à centrifuger Nalgene (DS3125-0250) est nécessaire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 450 ml
Couleur Translucide
Matériau Polycarbonate
Nbre par carton 24
Nb par paquet 4
Capacité nominale 450 ml
Closure Included Oui
Graduated Non
Force max. 13700 x g
Hauteur (métrique) 160 mm
Largeur (impériale) 2,735 po
Longueur (impériale) 2,735 po
Hauteur (impériale) 6,29 po
Matériau du bouchon PP, caoutchouc rouge
Diamètre (métrique) 69,5 mm
Type de bouchon Bouchon hermétique avec joint en silicone
Distribution par le bouchon Non
Autoclavable Autoclavable
Capacité (impériale) 16,9 oz.
Forme Rond
Type de produit Flacon à centrifuger
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes, sans présenter de fuites ; b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.