Learn More
Thermo Scientific™ Flacon à centrifuger en polycarbonate à fond conique Nalgene™
Code produit 10186700
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité nominale:
175 ml
Force max.:
27,500 x g
Conditionnement:
4 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité nominale Force max. Conditionnement
10186700 175 ml 27,500 x g 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10186700 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 31440175
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    120.67€
    111.77€ / 4 pièces
    Économisez 8.90€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 02-02-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Réalisez des applications de pelletisation comme la récolte de cultures cellulaires et la biochimie des protéines grâce à ce flacon à centrifuger en polycarbonate à fond conique.
Effectuez des applications de pelletisation telles que la récolte de cultures cellulaires et la biochimie des protéines, y compris les précipitations de sulfate d’ammonium, avec le flacon de centrifugeuse à fond conique en polycarbonate Thermo Scientific™ Nalgene™. Moulés en copolymère rigide et robuste en polycarbonate, ces flacons transparents sont autoclavables et offrent une excellente résistance mécanique.
Caractéristiques :
  • Pour une centrifugation d’échantillons biologiques et chimiques à vitesse basse à modérée
  • Comprend un assemblage de bouchons de scellage en polypropylène avec joint d’étanchéité en silicone pour une meilleure étanchéité† à des vitesses maximales ou en cas de centrifugation de matières dangereuses
  • Ils doivent être utilisés avec l’adaptateur Nalgene pour flacons de centrifugation à fond conique (DS3126-0175)
  • Pour une performance optimale, les flacons doivent être remplis à 80 % de leur capacité totale
  • Autoclavables, transparents, étanches† lorsqu’ils sont utilisés avec le bouchon Nalgene fourni, graduations moulées
  • L’autoclavage raccourcira la durée de vie des flacons de centrifugation en PC
Remarque : Il n’est pas recommandé de l’utiliser dans le rotor Thermo Fisher Fiberlite F14-6x250y en raison de la profondeur de la cavité.
Vous pouvez obtenir des performances étanches† réussies en utilisant ces deux flacons dans le rotor Thermo Fisher Fiberlite F12-6x500 LEX lorsqu’ils sont utilisés avec l’adaptateur 010-0152 à des vitesses allant jusqu’à 24 470 x g, mais pas plus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 175 ml
Couleur Transparent
Matériau Polycarbonate
Nbre par carton 36
Nb par paquet 4
Capacité nominale 175 ml
Graduated Oui
Force max. 27,500 x g
Hauteur (métrique) 140,5 mm
Matériau du bouchon Polypropylène
Diamètre (métrique) 61,8 mm
Type de bouchon Bouchon hermétique en PP
Distribution par le bouchon Non
Autoclavable Autoclavable
Capacité (impériale) 5,91 oz.
Forme Conique
Type de produit Flacon à centrifuger
Afficher plus Afficher moins
† Le terme étanche s’applique aux produits Thermo Scientific Nalgene répondant aux critères suivants : a) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites ; b) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant deux 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.