Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de type Erlenmeyer en polycarbonate Nalgene™
Code produit 10587341
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
250mL
500mL
Taille du bouchon:
33mm
38mm
43mm
Conditionnement:
4 pièces
6 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Taille du bouchon Conditionnement
10587341 250mL 38mm 4 pièces
10237850 125 ml 33mm 6 pièces
10100211 500mL 43mm 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10587341 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 41080250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.65€
    75.34€ / 4 pièces
    Économisez 12.31€
    14% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Préparez et stockez des milieux de culture à l’aide de ces flacons résistants aux chocs ; adaptés aux techniques de culture. Plus surs que les flacons en verre dans des agitateurs.
Les flacons de type Erlenmeyer en polycarbonate Thermo Scientific Nalgene sont indiqués pour la préparation et le stockage des milieux de culture.
Plus surs que les flacons en verre, ils s'utilisent avec des agitateurs.
  • Graduation en relief facilitant l'évaluation des niveaux de liquide
  • Les bouchons à vis en polypropylène étanches, non contaminants protègent le contenu.
  • Autoclavables / Transparents / Gradués
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 8 oz
Description Erlenmeyer avec fermeture à vis , 250 ml
Capacité (métrique) 250mL
Matériau PC
Nbre par carton 12
Nb par paquet 4
Autoclavable Autoclavable
Jetable Non
Graduated Oui
Mouth Style Étroit
Stérilité Non stérile
Forme du fond unie
Type de bouchon À vis
Taille du bouchon 38mm