Learn More
Thermo Scientific™ Racks Nalgene™ pour tubes à essai à usage général en PC
Code produit 10707771
Modifier l'affichage
Click to view available options
Array:
3 x 8
4 x 10
À utiliser avec (équipement):
Tubes 13-16 mm
Tubes 16-20 mm
Tubes 25-30 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Array À utiliser avec (équipement) Conditionnement
10707771 4 x 10 Tubes 13-16 mm 1 pièce
10758871 4 x 10 Tubes 16-20 mm 1 pièce
11355694 3 x 8 Tubes 25-30 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10707771 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 59290016
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    99.45€
    72.75€ / 1 pièces
    Économisez 26.70€
    26% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Organisez et stockez des tubes à essai dans ces portoirs pour tubes à essai pratiques dotés de poignées pour un transport facile ; les portoirs comportent des chiffres et des lettres moulés qui permettent d’identifier les tubes.
Organisez et stockez les tubes à essai à l’aide des racks pour tubes à essai à usage général en polycarbonate Thermo Scientific™ Nalgene™. Ces racks sont disponibles avec des poignées pour faciliter le transport. Lorsqu’ils sont vides, ils peuvent être empilés avec d’autres racks de même longueur. Les orifices sont repérés par des chiffres et des lettres moulés pour une identification aisée des tubes.
  • Densité relative plus élevée que l’eau leur permettant de rester immergés dans le bain-marie et de ne pas flotter
  • Autoclavables (réduira la résistance dans le temps)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Portoir pour tubes à essai PC 16 mm
Autoclavable Autoclavable
Couleur Transparent
Capacité Tubes (13 à 16 mm)
Matériau PC
Positions 40
Forme Rectangle
Empilables Oui
À utiliser avec (équipement) Tubes 13-16 mm
Nbre par carton 4
Nb par paquet 1
Longueur (métrique) 28,5 cm
Longueur (impériale) 11 in
Largeur (impériale) 4.5 in
Diamètre (métrique) de l’ouverture 16 mm
Type de produit Rack pour tubes à essai
Diamètre (métrique) interne 16 mm
Array 4 x 10
Largeur (métrique) 11,5 cm