Learn More
Thermo Scientific™ Cône de sédimentation en polycarbonate Imhoff Nalgene™
Code produit 10310291
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1000 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
10310291 1000 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10310291 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 10000010
Donnez un coup de pouce à vos recherches sur les énergies renouvelables
Utilisez le code promo 28029
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Déterminez les matières décantables dans l’eau et dans les effluents et mesurez le sable contenu dans l’eau de puits grâce à ce cône de stabilisation en polycarbonate solide avec bouchon à vis. (Portoirs vendus séparément).
Déterminez les matières décantables dans l’eau ainsi que dans les effluents, et mesurez le sable contenu dans l’eau de puits. Le cône de stabilisation en polycarbonate Nalgene Imhoff Thermo Scientific™ Nalgene™ est fabriqué dans un polycarbonate solide. Le cône est doté d’un bouchon à vis en polypropylène. Le bouchon étanche† permet de retirer des sédiments pour une analyse gravimétrique et facilite également le nettoyage. Le bouchon permet à l’utilisateur de lire les graduations jusqu’à zéro.
Caractéristiques :
  • Conçu pour la détermination des matières décantables dans l’eau et dans les effluents ou du sable contenu dans de l’eau de puits
  • Le bouchon permet à l’utilisateur de lire les graduations jusqu’à zéro
  • Autoclavables/transparent/gradués/étanches† lorsqu’ils sont utilisés avec les bouchons Nalgene fournis
  • Gradué de 0 à 1 000 ml, par incréments de 0,1 ml dans la plage de 0 à 1 ml
  • Fourniture de bouchon à vis étanche† de 13 mm au fond pour le retrait des sédiments
Intervalles de graduation du cône de stabilisation
  • 0 à 1 ml : 0,1 ml
  • 1 à 10 ml : 0,5 ml
  • 10 à 20 ml : 1 ml
  • 20 à 40 ml : 2 ml
  • 40 à 100 ml : 10 ml
  • 100 à 500 ml : 50 ml
  • 500 à 1 000 ml : 100 ml
Informations de commande :
Utiliser avec le portoir pour cônes Imhoff réf. 1001-0010 (vendu séparément).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Cône de stabilisation
Volume (métrique) 1000 ml
Matériau Polycarbonate
Nbre par carton 4
Nb par paquet 1
Type Cône de stabilisation Imhoff
Hauteur (impériale) 14,5 in
† Le terme étanche s’applique aux produits Thermo Scientific Nalgene répondant aux critères suivants : a) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites ; b) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant deux 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.