Learn More
Thermo Scientific™ Entonnoirs analytiques en PP Nalgene™
Code produit 10284541
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) supérieur:
34 mm
55mm
66mm
77 mm
104 mm
158 mm
Capacité (métrique):
10 ml
41 ml
64 ml
114 ml
254 ml
976 ml
Conditionnement:
12 pièces
2 pièces
4 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) supérieur Capacité (métrique) Conditionnement
10284541 104 mm 254 ml 4 pièces
10010741 34 mm 10 ml 12 pièces
10562131 55mm 41 ml 12 pièces
10490143 66mm 64 ml 12 pièces
10294491 77 mm 114 ml -
10505981 158 mm 976 ml 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10284541 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 42500100
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez des papiers filtres standard avec ces entonnoirs équipés de longues tiges et de nervures externes pour éliminer les poches d’air.
Les entonnoirs analytiques en polypropylène Thermo Scientific™ Nalgene, dotés de longues tiges et de rainures externes, s'utilisent avec des filtres en papier standard.
Les rainures externes laissent s'échapper l'air plus facilement. Résistants à un vaste éventail de produits chimiques et de réactifs. Incassables, ils représentant une alternative avantageuse par rapport au verre.
  • Le corps de l'entonnoir est orienté à 60° et présente une pente de 58° induisant une filtration rapide.
  • Autoclavables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur 104 mm
Capacité (métrique) 254 ml
Diamètre (métrique) de la tige 9 mm
Matériau Polypropylène
Autoclavable Autoclavables
Description Funnels analytiques en polypropylène, diamètre de la partie la plus évasée : 104 mm ; longueur tige : 99 mm
Longueur (métrique) du tube 99 mm
Quantité 24