Learn More
Thermo Scientific™ Entonnoirs analytiques en PP Nalgene™
GREENER_CHOICE
Code produit 10505981
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) supérieur:
34 mm
55mm
66mm
77 mm
104 mm
158 mm
Capacité (métrique):
10 ml
41 ml
64 ml
114 ml
254 ml
976 ml
Conditionnement:
12 pièces
2 pièces
4 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) supérieur Capacité (métrique) unitSize
10505981 158 mm 976 ml 2 pièces
10010741 34 mm 10 ml 12 pièces
10562131 55mm 41 ml 12 pièces
10490143 66mm 64 ml 12 pièces
10294491 77 mm 114 ml -
10284541 104 mm 254 ml 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10505981 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 42500160
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez des papiers filtres standard avec ces entonnoirs équipés de longues tiges et de nervures externes pour éliminer les poches d’air.
Les entonnoirs analytiques en polypropylène Thermo Scientific™ Nalgene, dotés de longues tiges et de rainures externes, s'utilisent avec des filtres en papier standard.
Les rainures externes laissent s'échapper l'air plus facilement. Résistants à un vaste éventail de produits chimiques et de réactifs. Incassables, ils représentant une alternative avantageuse par rapport au verre.
  • Le corps de l'entonnoir est orienté à 60° et présente une pente de 58° induisant une filtration rapide.
  • Autoclavables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur 158 mm
Capacité (métrique) 976 ml
Diamètre (métrique) de la tige 12 mm
Matériau Polypropylène
Autoclavable Autoclavables
Description Funnels analytiques en polypropylène, diamètre de la partie la plus évasée : 158 mm ; longueur tige : 151 mm
Longueur (métrique) du tube 151 mm
Quantité 12
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.