Learn More
Thermo Scientific™ Paniers pour autoclave en polypropylène Nalgene™
Code produit 10257860
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
10.4 cm
17.8 cm
23.9 cm
Longueur (métrique):
15.6 cm
23.3 cm
Largeur (métrique):
10.4 cm
17.8 cm
23.9 cm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Longueur (métrique) Largeur (métrique) Conditionnement
10257860 17.8 cm 15.6 cm 17.8 cm 1 pièce
10676541 10.4 cm 15.6 cm 10.4 cm 1 pièce
10481151 23.9 cm 23.3 cm 23.9 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10257860 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 69170150
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.99€
    33.67€ / 1 pièces
    Économisez 4.32€
    11% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Maintenez le matériel de laboratoire pendant l’autoclavage et le lavage avec ces paniers d’autoclavage en polypropylène, qui permettent également une évacuation et une vidange complètes.
Les paniers pour autoclave en polypropylène Thermo Scientific Nalgene maintiennent le matériel de laboratoire pendant l'autoclavage et le nettoyage
Permet une aération et un drainage complets.
  • Emboîtable pour le stockage
  • Autoclavables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Non corrosif
Autoclavable Autoclavable
Couleur Blanc
Matériau Polypropylène
Forme Carré
Nbre par carton 6
Nb par paquet 1
Dimensions (L x l x H) 15.6 x 17.8 x 17.8 cm (6.125 x 6.625 x 7 in)
Longueur (métrique) 15.6 cm
Longueur (impériale) 6,125 po
Largeur (impériale) 6,625 po
Hauteur (impériale) 7 po
Type de produit Panier d’autoclavage en polypropylène
Hauteur (métrique) 17.8 cm
Largeur (métrique) 17.8 cm