Learn More
Thermo Scientific™ Bonbonnes Nalgene™ autoclavables en PP avec tubulure dans le bas, 10 L
Code produit 10461103
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10L
Autoclavable:
Autoclavable
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Autoclavable Conditionnement
10461103 10L Autoclavable 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Désengager complètement le filetage ou retirer le bouchon avant tout passage en autoclave. Non recommandé pour des matières dangereuses.
Code produit 10461103 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 23010020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    125.00€
    79.16€ / 1 pièces
    Économisez 45.84€
    36% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Désengager complètement le filetage ou retirer le bouchon avant tout passage en autoclave. Non recommandé pour des matières dangereuses.
S’utilise avec : Pour une utilisation avec de l’eau distillée et des milieux de culture ; Autoclavable ; matériau du bouchon : Polypropylène ; Couleur : Blanc
Obtenez un drainage plus complet grâce aux bonbonnes en polypropylène autoclavables Thermo Scientific™ Nalgene™ avec tubulure de fond. La tubulure de sortie est moulée en une seule pièce avec la bonbonne pour garantir la solidité et la fiabilité ; elle est positionnée à proximité du fond de la bonbonne pour réduire l’espace mort et faciliter un drainage plus complet.  Idéales pour l’eau distillée et les milieux de culture. Les bonbonnes en polypropylène Nalgene peuvent être autoclavées avant le remplissage afin d’éliminer la croissance bactérienne lors du stockage de solutions stériles. Fabriquées uniquement à partir de matériaux plastiques de haute qualité (laboratoire) pour des substances faiblement lixiviables et extractibles.
Caractéristiques :
  • Tubulures à la base moulées en une seule pièce avec flacon
  • Poignées moulées facilitant le transport des récipients
  • Graduations moulées par incréments de 1 gal et 5 L
  • Leur col est compatible avec un bouchon en caoutchouc N 13,5
  • Autoclavable / gradués / étanches† lorsqu’ils sont utilisés avec les bouchons Nalgene fournis
  • La bonbonne et le carton sont recyclables dans de nombreuses communautés
  • Fabriqué à partir de matériaux non toxiques
Informations de commande :
Les deux tailles acceptent une tubulure de 0,5 po Diam. interne Tubulure (1,3 cm) – non incluse
Inclut :
Bouchon à vis en polypropylène blanc avec joint d’étanchéité en TPE
Remarque :
Un collier de serrage doit être utilisé lors de la fixation de la tubulure pour garantir un parfait ajustement.
Les bonbonnes robustes en polypropylène (PP) et en copolymère de polypropylène (PPCO) Nalgene sont conçues pour durer de nombreuses années dans des conditions de laboratoire typiques. Néanmoins, comme pour tous les produits durables, ils doivent être retirés et remplacés un jour ou l’autre. Ces bonbonnes et leur emballage sont recyclables dans de nombreuses communautés. Veuillez recycler les boîtes de carton ondulé et les sacs en PEBD dans lesquels votre bonbonne Nalgene est conditionnée. À la fin de vie du produit, lavez et recyclez votre bonbonne Nalgene PP et PPCO si les services sont disponibles dans votre communauté.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Capacité (impériale) 2,6 gal.
Capacité (métrique) 10L
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 83B
Couleur Blanc
Description Bonbonne autoclavable avec tubulure à la base
Diamètre (métrique) intérieur de col 64mm
Diamètre (métrique) externe 245mm
À utiliser avec (application) À utiliser avec de l’eau distillée et des milieux de culture.
Graduations Graduations moulées par incréments de 1 gal et de 5 l
Hauteur (métrique) avec bouchon 389mm
Comprend Poignées moulées
Matériau PP
Nbre par carton 6/Cs.
Nb par paquet 1 Ea.
Type de produit Bonbonne avec tubulure
Afficher plus Afficher moins
† Le terme étanche s’applique aux produits Thermo Scientific Nalgene répondant aux critères suivants : a) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites ; b) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant deux 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.