Learn More
Thermo Scientific™ Bonbonnes autoclavables en polypropylène Nalgene™ avec robinet, 10 l
Code produit 10644651
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 l
20 l
50 l
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10644651 20 l 1 pièce
10634651 10 l 1 pièce
10312611 50 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10644651 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 23190050
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
S’utilise avec : Stockage sur le long terme, et distribution de solutions et de milieux ; Autoclavables ; Matériau du bouchon : Polypropylène ; Couleur : Blanc
Les bonbonnes autoclavables avec robinets Thermo Scientific Nalgene présentent une excellente résistance aux produits chimiques et sont destinées à recevoir de l’eau distillée et des milieux de culture.
Destinées au stockage et à la distribution de solutions et de milieux, elles présentent une bonne résistance aux produits chimiques et peuvent être passées en autoclave.
Caractéristiques :
  • Graduation moulée, incréments de 1 gal et 5 L pour une distribution facilitée
  • Poignées bretelles intégrales pour soulever confortablement la bonbonne
  • Idéales pour le stockage et la distribution de solutions et de milieux de culture ;elles peuvent être autoclavées avant le remplissage afin d’éviter la croissance bactérienne
  • Le bossage de robinet moulé confère robustesse et résistance aux fuites
  • Autoclavables / Graduées / Étanches†
Inclut :
Bouchon à vis en polypropylène
Remarque :
  • Ces récipients peuvent être utilisés pour un stockage à long terme, mais l’exposition directe aux UV est déconseillée
  • Leur col est compatible avec un bouchon en caoutchouc N 13,5
  • Système de fermeture du robinet inclus.
  • Suivez les instructions de la notice du produit afin de vérifier le bon fonctionnement de l’autoclavage
  • L’adaptateur de tubulures n’est pas autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Capacité (impériale) 5,3 gal.
Capacité (métrique) 20 l
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 83B
Couleur Blanc
Description Bonbonne Carboy autoclavable avec robinet
Diamètre (métrique) intérieur de col 64 mm
Diamètre (métrique) externe 286 mm
À utiliser avec (application) Stockage sur le long terme, et distribution de solutions et de milieux
Graduations Graduations moulées par incréments de 1 gal et de 5 l
Hauteur (métrique) avec bouchon 528 mm
Comprend Poignées bretelles intégrales, bossage de robinet moulé
Matériau Polypropylène
Nbre par carton 4/Cs.
Nb par paquet 1 Ea.
Type de produit Bonbonne avec robinet
Afficher plus Afficher moins
† Le terme étanche s’applique aux produits Thermo Scientific Nalgene répondant aux critères suivants : a) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs inférieurs à 100 mm, et qui, après avoir été remplis d’eau, retournés, et avoir supportés une pression de l’air de 2 psig pendant 2 minutes, permettent de constater l’absence de fuite d’eau ; b) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs supérieurs à 100 mm qui, après avoir été remplis d’eau et retournés pendant 15 minutes, permettent de constater l’absence de fuite d’eau. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.