Learn More
Thermo Scientific™ Dessiccateur en polypropylène Nalgene™ avec robinet
Code produit 10166640
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
24 cm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Conditionnement
10166640 24 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10166640 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 53100250
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le couvercle en PC transparent de ce dessiccateur en polypropylène offre une vue parfaite du contenu. Plus léger que le verre, il est compatible avec tous les dessicants solides.
Le couvercle en PC transparent du dessiccateur en polypropylène Thermo Scientific™ Nalgene™ avec robinet d’arrêt offre une vue parfaite du contenu. Plus léger que le verre, le corps robuste en polypropylène est compatible avec tous les desséchants solides et protège contre le bris. Ce dessiccateur doit être utilisé à température ambiante uniquement et peut être utilisé avec ou sans vide. **La plaque montrée sur l’image n’est pas incluse et n’est pas disponible. Utilise la plaque de dessiccation Nalgene 5312-0230 vendue séparément.
Caractéristiques :
  • Vide total pouvant être appliqué en suivant les instructions fournies pour des performances optimales
  • Robinet d’arrêt en polypropylène avec bouchon en PTFE pouvant être utilisé avec des tubulures d’un dia. int. de 6,4 mm (0,25 po) (tubulure vendue séparément)
  • Prise à vide située sur le corps du dessiccateur et permettant la manipulation aisée du couvercle
  • La conception à alésage droit élimine les fuites de vide au niveau du robinet d’arrêt
  • Aucun joint n’est nécessaire ; la graisse rend le couvercle en polycarbonate étanche, même sans l’application du vide
  • Le rebord rentrant vous évite de mettre de la graisse sur votre paillasse en déposant le couvercle
  • Le dessiccateur accepte n’importe quelle plaque de dessiccateur standard de 230 mm, par exemple Réf. 5312-0230 (vendue séparément)
Remarque :
Dessiccateur non autoclavable
Inclut :
Couvercle, robinet d’arrêt
Matériel nécessaire :
Plaque de 230 mm, par exemple Nalgene 5312-0230. (plaque métallique représentée non incluse et non disponible)
Informations de commande :
Couvercle de rechange disponible (Réf. 715311-0250)
Veuillez recycler les boîtes de carton ondulé et les sacs en PEBD dans lesquels vos produits Nalgene sont conditionnés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Desiccateur avec robinet d’arrêt ; nécessite une plaque de 230 mm
Type de produit Dessiccateur à vide à chargement par le haut
Dégagement max. au-dessus de la plaque 1,27 cm (5.6 in)
Quantité 1/boîte4/carton
Hauteur (métrique) 24 cm
Hauteur (impériale) 9,6 po
Diamètre (impériale) interne 9,7 in
Diamètre (impériale) externe 13 in
Diamètre (métrique) interne 24.6 cm
Diamètre (métrique) externe 33 cm
Poids (impériale) 1 lb
Poids (métrique) 454 g