Learn More
Thermo Scientific™ Éprouvettes graduées économiques Nalgene™ ; PP
Code produit 10443901
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 mL
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Graduations:
0.2 ml
0.5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
Conditionnement:
1 pièce
24 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Graduations Conditionnement
10443901 100 ml 1 ml 1 pièce
11399714 10 ml 0.2 ml 24 pièces
10189990 10 ml 0.2 ml 1 pièce
10558141 25 mL 0.5 ml 1 pièce
10038630 50 ml 1 ml 1 pièce
10068640 250 ml 2 ml -
10150041 500 ml 5 ml 1 pièce
10068650 1000 ml 10 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 10443901 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 36640100
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Distribuez facilement des liquides avec des graduations moulées simples à lire et inaltérables à l’aide de ces éprouvettes graduées à un prix abordable.
Les éprouvettes en PP économiques Thermo Scientific™ Nalgene offrent une excellente résistance aux produits chimiques.
Elles sont pourvues d'un large bec verseur qui facilite la distribution des liquides et de graduations moulées inaltérables et faciles à lire.
  • Translucide
  • Hydrophobes
  • Économique et recyclable ; conçu pour un usage unique
  • Sans ménisque susceptible de gêner la lecture pour des mesures exactes
  • Résistance à la température jusqu’à 135°C (275°F)
  • Large base ronde nervurée plus solide et stable empêchant l’éprouvette de tomber ou de se renverser
  • Étalonnés “pour son volume contenu“ et “pour délivrer un volume donné” à 20°C
Informations sur le recyclage : Les produits de laboratoire réutilisables Nalgene sont conçus pour durer de nombreuses années dans des conditions de laboratoire types. Néanmoins, comme pour tous les produits durables, ils doivent être retirés et remplacés un jour ou l’autre.  Thermo Fisher Scientific recommande le recyclage du matériel de laboratoire en polypropylène Nalgene en fin de vie dans les collectivités disposant d’un système de recyclage du polypropylène.
Les béchers Nalgene et les éprouvettes graduées sont livrés dans des boîtes en carton ondulé fabriquées à partir de matériaux recyclés à 100 % après consommation.  Les sacs d’emballage sont fabriqués en PEBD et sont facilement recyclables une fois l’étiquette retirée.   Veuillez continuer à recycler vos cartons et vos sacs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 100 ml
Matériau Polypropylène
Étalonnage Pour contenir
Diamètre (impériale) 1,11 po
Diamètre (métrique) 28,2 mm
Quantité 1/Pk., 12/Cs.
Graduations 1 ml
Forme Rond
Température max. (impériale) 248°F
À utiliser avec (application) Laboratoires
Base Type Rond
Hauteur (impériale) 9 po
Hauteur (métrique) 228,6 mm
ACT Label Oui
Type de produit Bouteille graduée
Température max. (métrique) 120°C
Diamètre (impériale) interne 1,55 po
Diamètre (métrique) interne 39,4 mm