Learn More
Thermo Scientific™ Racks flottants pour microtubes Nalgene™ en polypropylène
Code produit 10292371
Modifier l'affichage
Click to view available options
Positions:
8
16
20
Forme:
Carré
Rond
Conditionnement:
4 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Positions Forme Conditionnement
10292371 16 Carré 4 pièces
10488692 20 Rond 4 pièces
10613991 8 Rond 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10292371 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 59740404
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Décongelez, refroidissez et incubez des échantillons à des températures élevées ou réduites à l’aide de ces racks flottants pour microtubes, qui sont particulièrement utiles dans les laboratoires de clonage génétique, de microbiologie et d’immunologie.
Décongélation, refroidissement et incubation des échantillons à des températures élevées ou réduites Les racks flottants pour microtubes Thermo Scientific™ Nalgene™ en polypropylène sont spécialement utilisés par les laboratoires de clonage génétique, de microbiologie et d’immunologie. Ces racks offrent une excellente résistance à des températures de -70 à +100°C (−94 à +212°F). Les tubes sont maintenus dans le rack en dessous du rebord. Ces racks carrés ou ronds comportent des lettres et des numéros gravés au niveau de chaque orifice pour faciliter l’identification des échantillons.
Caractéristiques :
  • Racks ronds et carrés pour l’incubation de tubes de microcentrifugeuse de 0,5 à 2,0 ml à des températures élevées ou réduites au bain-marie ou dans la glace
  • Les racks ronds s’intègrent parfaitement dans les béchers de 400 ou 1000 ml
  • Les racks carrés sont conçus pour flotter tout en restant parfaitement stable dans des bains-marie turbulents ; rack capable de flotter avec une charge complète de tubes remplis
  • Sur la paillasse, les pieds du rack empêchent le fond des tubes de toucher la surface de la paillasse.
  • Poignée pratique pour le transport, l’agitation et le retrait des bains-marie
  • Chaque orifice comporte des lettres et des numéros gravés pour faciliter l’identification des échantillons
Remarque :
Les racks ne sont pas autoclavables.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Blanc
Capacité Tubes 1.0-2.0 ml
Matériau Polypropylène
Positions 16
Forme Carré
À utiliser avec (équipement) Tailles de tubes : 1.0, 1.2 et 2.0 ml
Nbre par carton 16
Nb par paquet 4
Longueur (métrique) 103 mm
Type de produit Rack flottant pour microtubes
Hauteur (métrique) 65 mm
Array 4 x 4
Largeur (métrique) 103 mm