Learn More
Thermo Scientific™ Racks Nalgene™ pour tubes à essai à usage général en PP, tubes 20 mm
Code produit 10579841
Modifier l'affichage
Click to view available options
Array:
3 x 8
4 x 10
À utiliser avec (équipement):
Tubes 13 -16mm
Tubes 16 -20mm
Tubes 21-25 mm
Packungsgröße:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Array À utiliser avec (équipement) Packungsgröße
10579841 4 x 10 Tubes 13 -16mm 1 pièce
10179970 4 x 10 Tubes 16 -20mm 1 pièce
10672591 3 x 8 Tubes 21-25 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Catalog No. 10579841 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 59300016
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    93.50€
    64.75€ / 1 pièces
    Économisez 28.75€
    30% de réduction
Expédition estimée: 19-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Lorsqu’ils sont vides, empilez les racks pour tubes à essai à usage général en PP Thermo Scientific™ Nalgene™ avec tout autre rack de même longueur.
Les portoirs universels en polypropylène Thermo Scientific™ Nalgene sont disponibles avec des poignées pour un transport facile.
Lorsqu'ils sont vides, ils peuvent être empilés avec n'importe quels autres portoirs de même longueur. Les orifices sont repérés par des chiffres et des lettres moulés pour une identification aisée des tubes.
  • Leur haute résistance aux produits chimiques les rend compatibles pour de nombreuses substances chimiques de laboratoire
  • Grâce à leur densité supérieure à celle de l’eau, ces portoirs ne flottent pas mais restent immergés dans les bains-marie
Remarque :
Ces portoirs ne sont PAS autoclavables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Porte- tube à essai
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Blanc
Capacité Tubes (13 à 16 mm)
Matériau polypropylène
Positions 40
Forme Rectangle
Empilables Non
À utiliser avec (équipement) Tubes 13 -16mm
Nbre par carton 4
Nb par paquet 1
Longueur (métrique) 28.5cm
Longueur (impériale) 11 po
Largeur (impériale) 4,5 po
Diamètre (métrique) de l’ouverture 16 mm
Type de produit Rack pour tubes à essai
Diamètre (métrique) interne 16 mm
Étagères 3 niveaux
Array 4 x 10
Largeur (métrique) 11.5cm