Learn More
Thermo Scientific™ Éprouvettes graduées en polypropylène Nalgene™
Description
Réalisez vos applications avec précision grâce aux éprouvettes graduées en polypropylène Thermo Scientific™ Nalgene™ équipées d’un large bec verseur, de graduations intégrées et d’une large base bleue. Parce qu’elles sont dépourvues de ménisque, rien ne gêne la lecture, ce qui élimine les conjectures. Les éprouvettes peuvent être stérilisées chimiquement et sont adaptées à un usage alimentaire.
- Excellente résistance chimique pour un large éventail de solutions
- Résiste à des températures atteignant 135°C (275°F) dans une grande variété d’utilisations
- Autoclavables (l’autoclavage affecte la précision)
- Graduations intégrées par sérigraphie facilitant la lecture (modèles de 10 ml à 1 litre uniquement)
Informations de commande :
Conditionnement individuel
Specifications
Specifications
| Capacité (métrique) | 25 ml |
| Matériau | Polypropylène |
| Tolérance | ±0,34 ml |
| Certifications/Conformité | ASTM E1272, CFR 21, ISO 6706, partie 177.1520 |
| Étalonnage | Pour son volume contenu, pour délivrer un volume donné |
| Diamètre (impériale) | 1,01 po |
| Balance | 1,5 ml à 25 ml par incréments de 0,5 ml |
| Diamètre (métrique) | 25,7 mm |
| Quantité | 1/Pk., 18/Cs. |
| Graduations | 0.5 ml |
| Show More |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.