Learn More
Thermo Scientific™ Éprouvettes graduées en polypropylène Nalgene™
Code produit 10453921
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 mL
4000 ml
Graduations:
0.2 ml
0.5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Graduations Conditionnement
10453921 1000 ml 10 ml 1 pièce
10190181 10 ml 0.2 ml 1 pièce
10403921 25 ml 0.5 ml 1 pièce
10559101 50 ml 1 ml 1 pièce
10683931 100 ml 1 ml 1 pièce
10078510 250 ml 2 ml 1 pièce
10624121 500 ml 5 ml 1 pièce
31352067 500 ml 5 ml -
10404091 2000 mL 20 ml 1 pièce
10599481 4000 ml 50 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 10453921 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 36621000
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Réalisez vos applications avec précision grâce aux éprouvettes graduées équipées de larges becs verseurs et de graduations intégrées.
Réalisez vos applications avec précision grâce aux éprouvettes graduées en polypropylène Thermo Scientific™ Nalgene™ équipées d’un large bec verseur, de graduations intégrées et d’une large base bleue. Parce qu’elles sont dépourvues de ménisque, rien ne gêne la lecture, ce qui élimine les conjectures. Les éprouvettes peuvent être stérilisées chimiquement et sont adaptées à un usage alimentaire.
Caractéristiques :
  • Excellente résistance chimique pour un large éventail de solutions
  • Résiste à des températures atteignant 135°C (275°F) dans une grande variété d’utilisations
  • Autoclavables (l’autoclavage affecte la précision)
  • Graduations intégrées par sérigraphie facilitant la lecture (modèles de 10 ml à 1 litre uniquement)
Informations de commande :
Conditionnement individuel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 1000 ml
Matériau Polypropylène
Tolérance ±6 ml
Certifications/Conformité Conforme aux normes CFR 21, partie 177.1520 et ASTM™ E 1272 classe B, ainsi qu’à toutes les exigences de la norme ISO 6706
Étalonnage Pour son volume contenu, pour délivrer un volume donné
Diamètre (impériale) 3,15 po
Balance 30 ml à 1 000 ml par incréments de 10 ml
Diamètre (métrique) 80 mm
Comprend Base en polypropylène bleu
Quantité 1/Pk., 6/Cs.
Graduations 10 ml
Autoclavable Autoclavables
Limite d’erreur ± 6.0 ml
Forme Rond
Température max. (impériale) 250°F
Base Type Hexagonale
Hauteur (impériale) 17,7 in
Hauteur (métrique) 449,6 mm
ACT Label Oui
Type de produit Bouteille graduée
Température max. (métrique) 121°C
Diamètre (impériale) interne 2,44 po
Diamètre (métrique) interne 62 mm