Learn More
Thermo Scientific™ Béchers Griffin de forme basse en PP Nalgene™, 400 ml
Description
Réalisez des opérations de versement de manière précise et efficace avec les béchers Griffin de forme basse en polypropylène Thermo Scientific™ Nalgene™, équipés d’une structure à bec verseur et de graduations sérigraphiées faciles à lire.
- Nervures pour un empilage aisé
- Graduations sérigraphiées, code de taille, code de résine, numéro de catalogue, température max. et symbole “Pas de flamme vive” pour une identification facile et une utilisation en toute sécurité
- Autoclavables / gradués
- Conformes aux normes internationales ISO / DIN 7056 relatives à la précision des consommables de laboratoire en plastique
Spécification
Spécification
| Capacité (impériale) | 135,25 oz |
| Couleur | Naturel, translucide |
| Description | Bécher Griffin forme basse, PP 4000 ml |
| Capacité (métrique) | 4000 ml |
| Matériau | PP (polypropylène) |
| Plage de graduations | 500 à 4 000 ml |
| Incréments | 250 ml |
| Quantité | 1; 4 |
| Type | Bécher |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Remarque : ne pas utiliser sur des plaques chauffantes