Learn More
Thermo Scientific™ Béchers Griffin de forme basse en PP Nalgene™, 400 ml
Descrizione
Réalisez des opérations de versement de manière précise et efficace avec les béchers Griffin de forme basse en polypropylène Thermo Scientific™ Nalgene™, équipés d’une structure à bec verseur et de graduations sérigraphiées faciles à lire.
- Nervures pour un empilage aisé
- Graduations sérigraphiées, code de taille, code de résine, numéro de catalogue, température max. et symbole “Pas de flamme vive” pour une identification facile et une utilisation en toute sécurité
- Autoclavables / gradués
- Conformes aux normes internationales ISO / DIN 7056 relatives à la précision des consommables de laboratoire en plastique
Specifica
Specifica
| Couleur | Naturel, translucide |
| Description | Bécher Griffin forme basse, PP 100 ml |
| Capacité (métrique) | 100 ml |
| Matériau | PP (polypropylène) |
| Plage de graduations | 10 à 100 ml |
| Incréments | 10 ml |
| Quantité | 12; 48 |
| Type | Bécher |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Jetable | Non |
| Vedi altri risultati |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Remarque : ne pas utiliser sur des plaques chauffantes
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.