Learn More
Thermo Scientific™ Béchers Griffin de forme basse en PP Nalgene™, 400 ml
Code produit 10761411
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
4000 ml
Conditionnement:
1 pièce
12 pièces
3 pièces
4 pièces
6 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
10761411 600 ml 4 pièces
10116310 30 ml 12 pièces
10556361 50 ml 12 pièces
10176350 100 ml 12 pièces
10340481 150 ml 12 pièces
10547882 250 ml 6 pièces
10166400 400 ml 6 pièces
10084810 1000 ml 3 pièces
10084820 2000 ml 1 pièce
10094820 4000 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 10761411 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 12010600
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Réalisez des opérations de versement de manière précise et efficace avec ces béchers de forme basse, équipés d’une structure à bec verseur et de graduations sérigraphiées faciles à lire.
Réalisez des opérations de versement de manière précise et efficace avec les béchers Griffin de forme basse en polypropylène Thermo Scientific™ Nalgene™, équipés d’une structure à bec verseur et de graduations sérigraphiées faciles à lire.
Caractéristiques :
  • Nervures pour un empilage aisé
  • Graduations sérigraphiées, code de taille, code de résine, numéro de catalogue, température max. et symbole “Pas de flamme vive” pour une identification facile et une utilisation en toute sécurité
  • Autoclavables / gradués
  • Conformes aux normes internationales ISO / DIN 7056 relatives à la précision des consommables de laboratoire en plastique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Naturel, translucide
Description Bécher Griffin forme basse, PP 600 ml
Capacité (métrique) 600 ml
Matériau PP (polypropylène)
Plage de graduations 100 à 600 ml
Incréments 50 ml
Quantité 4; 24
Type Bécher
Autoclavable Autoclavable
Jetable Non
Graduated Oui
Certifications/Conformité ISO/DIN 7056
Scale 100 ml à 600 ml par incréments de 50 ml
Modèle Griffin forme basse
ACT Label Oui
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Remarque : ne pas utiliser sur des plaques chauffantes