Learn More
Thermo Scientific™ Bonbonne à vide robustes Nalgene™ en PP avec poignée
Code produit 10274301
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 l
20 l
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10274301 20 l 1 pièce
10728681 10 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10274301 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 22260050
Quantité Prix
1 245.00€ / 1 pièces
4 208.30€ / 1 pièces
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
En stock
Edge
Ajouter au panier
S’utilise avec : Idéales pour les conditions les plus extrêmes ; Autoclavables ; Matériau du bouchon : PP ; Couleur : Blanc
Parfaitement adaptées aux conditions de service les plus extrêmes, les bonbonnes à vide robustes en polypropylène Thermo Scientific™ Nalgene™ s’avèrent utiles en tant que pièges à vide et maintiennent un vide total pendant huit heures au maximum. Fabriquées en polypropylène naturel à parois épaisses assurant une solidité accrue, elles sont fournies avec un bouchon en PP 83B blanc avec joint en TPE (élastomère thermoplastique). Des options de personnalisation sont disponibles pour les applications de transfert de liquide. S’adaptent parfaitement à de nombreux bouchons 83B en option avec des ensembles de raccords standard (comme les bouchons de remplissage / ventilation Nalgene™ Top Works™ et Nalgene™) et personnalisés.
  • Autoclavable lorsque le filetage du bouchon est désengagé et que le récipient est vide
  • Absence d’évaluation dans le cadre d’une utilisation sous pression
Informations de commande :
  • Pour plus d’options de bouchons dans les applications à vide, utiliser les bouchons de remplissage / ventilation rapide Nalgene (n° de cat. 2158) ou les bouchons de remplissage / ventilation Nalgene (n° de cat. 2162)
  • Sont inclus dans les accessoires supplémentaires : raccords de cloison cannelés Nalgene (n° de cat. 6149)
  • Pour les bonbonnes de 1 et 5 L, reportez-vous aux flacons à vide à usage intensif Nalgene (n° de cat. 2126)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Capacité (impériale) 5,3 gal.
Capacité (métrique) 20 l
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 83B
Couleur Blanc
Diamètre (métrique) externe 282 mm
À utiliser avec (application) Idéale pour les conditions de service les plus extrêmes, Media/Buffer Storage, Storage, Transportation ​
Comprend Poignées
Matériau Polypropylène
Nbre par carton 4/Cs.
Nb par paquet 1 Ea.
Type de produit Bonbonne avec poignée
Stérilité Non-sterile
Volume (impériale) jusqu’au rebord 5,5 gal
Volume (métrique) jusqu’au rebord 22.5 l
Étape du flux de travail Upstream process solution storage. Upstream Validation