Learn More
Thermo Scientific™ Bidons en polypropylène Nalgene™ avec bouchon
Description
Manipulez les liquides corrosifs en toute sécurité à l’aide de gants en caoutchouc et de la grande poignée de transport sur les bidons en polypropylène Thermo Scientific™ Nalgene™. Ces bidons offrent une excellente résistance aux produits chimiques Le bec verseur se trouve sur le côté pour une distribution facile et précise.
- Légèreté qui facilite la manipulation et le transport — un tiers du poids du verre
- Autoclavables/Étanches†
Inclut :
Bouchons à vis en PP
Remarque :
Dégagez complètement le filetage ou retirez le bouchon avant l’autoclavage des bidons en polypropylène. Pour de meilleurs résultats, autoclavez à l’aide d’un bouchon à évent approprié.
Spécification
Spécification
| Capacité | 2 gal, 8 L |
| Capacité (métrique) | 8 l |
| Couleur | Naturel, translucide |
| Description | Bidon |
| Diamètre (impériale) | 7,6 po |
| Diamètre (impériale) intérieur de col | 1,5 in |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 39 mm |
| Comprend | Grande poignée de transport |
| Matériau | PP |
| Nbre par carton | 6 |
| Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. † Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.