Learn More
Thermo Scientific™ Plateau de stérilisation pour instruments / pipettes en polypropylène avec couvercle Nalgene™
Description
Réduisez les risques d’ébrèchement et de casse des pointes de pipettes en verre grâce au plateau de stérilisation en PP pour pipettes / instruments Thermo Scientific™ Nalgene™. La conception horizontale permet aux pipettes d’être complètement immergées dans le désinfectant. Le plateau en plastique rigide est empilable, léger, silencieux et moins cher que celui en acier inox. Le couvercle s’insère dans la rainure du plateau pour minimiser le débordement des matières dangereuses.
- Peut contenir des pipettes d’une longueur maximale de 40 cm, dans une solution alternative à l’acier inoxydable légère et empilable
- Peut également être utilisé pour stériliser les surfaces de petits instruments et matériel de laboratoire — résiste aux désinfectants agressifs
- Rainure pour le couvercle afin de minimiser les déversements de matières dangereuses, et poignée sur le couvercle
- Autoclavable
Conformité :
- Conforme aux normes OSHA 29CFR1910.1030 pour une utilisation comme protection contre les agents pathogènes transmissibles par le sang.
- Conforme aux directives du NIH et du Registre fédéral américain relatives aux matériaux biologiquement dangereux et à la recherche sur l’ADN recombinant où la désinfection et l’autoclavage subséquent des pipettes sont requis avant le lavage et la mise au rebut
Informations sur le recyclage :
Veuillez recycler les cartons ondulés et tous les sacs en PEBD dans lesquels sont emballés vos produits Nalgene.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Conforme à la norme OSHA 29CFR1910.1030 relative à la protection contre les agents pathogènes à diffusion hématogène. Conforme aux recommandations du NIH et du Federal Register relatives à la recherche sur l’ADN recombinant et les matières biologiques dangereuses où la désinfection puis l’autoclavage des pipettes sont nécessaires avant leur nettoyage et leur mise au rebut |
| Dimensions (L x l x H) | 46 x 15 x 6.7 cm (18 x 6 x 2.6 in) |
| Description | Plateau de stérilisation avec construction en plastique rigide |
| Hauteur (métrique) | 6.7 cm |
| Longueur (métrique) | 46 cm |
| Matériau | Polypropylène |
| Type | Plateau de stérilisation |
| Largeur (métrique) | 15 cm |
| À utiliser avec | Contient des pipettes d’une longueur maximale de 40 cm |
| Longueur (impériale) | 18 in |
| Afficher plus |